Läs mer
Eppendorf™ CryoCube F740hi ULT Frys, 3 fack, LN2 Backup
Pluggtyp:
EU
Modell:
Högerstyrd dörrmodell
Vänsterstyrd dörrmodell
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Naturliga köldmedier för framtida beprövad kylning
- Automatisk ventilationsport för snabb återåtkomst till prover
- Ergonomiskt utformat dörrhandtag för smidig och enkel manövrering
- Personlig passerkontroll för högsta provsäkerhet
- Beprövade tvåstegs kompressorkaskadsystem för långvariga arbetsförhållanden
- Enkel åtkomst till luftfilter möjliggör regelbunden rengöring och bättre prestanda
- Kraftiga hjul för enkel förflyttning vid behov
- Vakuumisolerade paneler förstärkta med polyuretan forma isolering
- Intuitivt användargränssnitt för enkel temperaturinställning och övervakning samt dataexport via USB
- Robust kropp i rostfritt stål för hög provsäkerhet och enkel rengöring
- Internt sondhuvud placerat i frysens mitt för tillförlitlig temperaturmätning
- Låsbar säkerhetsskylt skyddar ström- och larmbrytare mot oavsiktlig avstängning
- Minskad strömförbrukning leder till lägre driftskostnader
- Konstruerad för tyst drift för att ge bättre
arbetsförhållanden - Ökad provlagringskapacitet jämfört med sina föregångare med 14 %
- Optimerad temperaturnoggrannhet för säker provförvaring
- Isolerade innerdörrar med packningar minimerar temperaturfluktuationer
under provtillgång - Avancerade gränssnittsmodeller har unik användaråtkomst och loggning
för att ge högsta möjliga säkerhet och säkerhet - Inverterkontroller tillåter frysar att användas på 100, 115, 208 och
230 V kretsar med ett enkelt byte av strömkabel - Modeller tillgängliga med 3 eller 5 inre fack för flexibla layoutalternativ
- Modeller tillgängliga med vänster- eller högerhandtag ytterdörr för större flexibilitet
- Modeller tillgängliga med luftkylnings- eller vattenkylningskonfigurationer
- Modeller tillgängliga med reservkylningskonfigurationer
- Modeller tillgängliga med sjökortsskrivare
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Luftkyld |
| Kapacitet (metrisk) | 740 L |
| Dörr stil | Vänster handtag |
| Skåpsmaterial | Rostfritt stål |
| Certifikat och efterlevnad | Individuellt kvalitetscertifikat, komplett med serienummer, tillhandahålls som standard för din dokumentation. |
| Hjul | Ja |
| Inkluderar | EU-kontakt |
| Array | 3 inre fack |
| Modell | Vänsterstyrd dörrmodell |
| Vattenkylt | Nej |
| Visa mer |