Learn More
Eppendorf™ CryoCube F740hi ULT Frys, 5 fack, CO 2 Backup
Description
- Naturliga köldmedier för framtida beprövad kylning
- Automatisk ventilationsport för snabb återåtkomst till prover
- Ergonomiskt utformat dörrhandtag för smidig och enkel manövrering
- Personlig passerkontroll för högsta provsäkerhet
- Beprövade tvåstegs kompressorkaskadsystem för långvariga arbetsförhållanden
- Enkel åtkomst till luftfilter möjliggör regelbunden rengöring och bättre prestanda
- Kraftiga hjul för enkel förflyttning vid behov
- Vakuumisolerade paneler förstärkta med polyuretan forma isolering
- Intuitivt användargränssnitt för enkel temperaturinställning och övervakning samt dataexport via USB
- Robust kropp i rostfritt stål för hög provsäkerhet och enkel rengöring
- Internt sondhuvud placerat i frysens mitt för tillförlitlig temperaturmätning
- Låsbar säkerhetsskylt skyddar ström- och larmbrytare mot oavsiktlig avstängning
- Minskad strömförbrukning leder till lägre driftskostnader
- Konstruerad för tyst drift för att ge bättre
arbetsförhållanden - Ökad provlagringskapacitet jämfört med sina föregångare med 14 %
- Optimerad temperaturnoggrannhet för säker provförvaring
- Isolerade innerdörrar med packningar minimerar temperaturfluktuationer
under provtillgång - Avancerade gränssnittsmodeller har unik användaråtkomst och loggning
för att ge högsta möjliga säkerhet och säkerhet - Inverterkontroller tillåter frysar att användas på 100, 115, 208 och
230 V kretsar med ett enkelt byte av strömkabel - Modeller tillgängliga med 3 eller 5 inre fack för flexibla layoutalternativ
- Modeller tillgängliga med vänster- eller högerhandtag ytterdörr för större flexibilitet
- Modeller tillgängliga med luftkylnings- eller vattenkylningskonfigurationer
- Modeller tillgängliga med reservkylningskonfigurationer
- Modeller tillgängliga med sjökortsskrivare
Spécification
Spécification
| Beskrivning | Luftkyld |
| Kapacitet (metrisk) | 740 L |
| Dörr stil | Vänster handtag |
| Skåpsmaterial | Rostfritt stål |
| Certifikat och efterlevnad | Individuellt kvalitetscertifikat, komplett med serienummer, tillhandahålls som standard för din dokumentation. |
| Hjul | Ja |
| Inkluderar | EU-kontakt |
| Array | 5 inre fack |
| Modell | Vänsterstyrd dörrmodell |
| Vattenkylt | Nej |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?