Läs mer
Eppendorf CryoCube F740hiw
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17803651
Kapacitet (metrisk):
740 L
Produktkod. 17803651
Brand: Eppendorf F740320141
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
De Eppendorf CryoCube F740-serien stöder säkert provskydd och minimerade driftskostnader. Med upp till 576 lådor CryoCube F740hiw frys är den vattenkylda versionen av 740 L-klassen. De PhysioCare konceptet ger enkel och bekväm användning med avseende på ergonomi.
  • Pekskärmsgränssnitt
  • Förbrukar endast 11,7 kWh/dag (grön)
  • Rymmer upp till 57 600 prover
  • Neddragningstid till -80 C: °4 h 10 min.
  • Interiör: Rostfritt stål; exteriör: pulverlackerat stål
  • Polyuretanskum + Vakuumisoleringspaneler (kropp + dörr)
  • 3 fack med 3 isolerade och tätade innerdörrar
  • Vänsterhänt ytterdörr, vattenkyld
  • Kompatibel med CO2/LN2-insprutningssystem (Typ 'smal') som backup för högsta provsäkerhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning CryoCube F740hiw, ULT-frys, 740L, VIP, WC, DoRi, 5, 230V/50Hz (EU)
Typ Frysar
Kapacitet (engelska) 26,1 cu. ft.
Kapacitet (metrisk) 740 L
Temperaturupplösning 1 °C
Dörr stil Med gångjärn
Antal dörrar 1
Innerdörrar 3
Gångjärnssida Vänster
Skåpsmaterial Stål
Kammarmaterial Rostfritt stål
Isolering Vakuum, polyuretanskum
Hyllor 5
Stil Fristående
Visa Pekskärmsgränssnitt
Hjul Ja
Vattenkylt Ja
Mått (D x B x H) Inredning 62,1 x 86,5 x 139 cm / 24,5 x 34,1 x 54,7 tum.
Djup (engelska) Exteriör 38,6 tum.
Depth (engelska) Interiör 24,5 tum
Djup (metrisk) Exteriör 98.0 cm
Djup (metrisk) interiör 62.1 cm
Höjd (engelska) Exteriör 77,7 tum.
Höjd (engelska) Interiör 54,7 tum.
Höjd (metrisk) Exteriör 197.3 cm
Höjd (metrisk) interiör 139 cm
Bredd (engelska) Exteriör 43,7 tum.
Bredd (engelska) Interiör 34,1 tum.
Bredd (metrisk) Exteriör 111 cm
Bredd (metrisk) Interiör 86.5 cm
Övervakningsalternativ Tryck på gränssnitt
Åtkomstsäkerhet Nyckellås
Backup-system CO2 eller LN2 Tillval
Amperage 0.25
Pluggtyp EU
Spänning 220 V
Elektriska krav 230V/50Hz (EU)
Kompressor 2-steg
Kylmedel R290 / R170
Håller 57 600 prover
Rackkapacitet 18