Läs mer
Eppendorf™ CryoCube F740hiw ULT Frys, 5 fack, LN2 Backup
Produktkod. 15942421
Change view
Pluggtyp:
EU
Modell:
Vänsterstyrd dörrmodell
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Pluggtyp Modell Förpackningsstorlek
15942421 EU Vänsterstyrd dörrmodell Varje
1 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 15942421 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer F740323131
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Innovativ, högsta kvalitet, minus 86° C frys med ultralåg temperatur med grön kylning, minskad strömförbrukning och en mängd olika konfigurerbara alternativ.
  • Naturliga köldmedier för framtida beprövad kylning
  • Automatisk ventilationsport för snabb återåtkomst till prover
  • Ergonomiskt utformat dörrhandtag för smidig och enkel manövrering
  • Personlig passerkontroll för högsta provsäkerhet
  • Beprövade tvåstegs kompressorkaskadsystem för långvariga arbetsförhållanden
  • Enkel åtkomst till luftfilter möjliggör regelbunden rengöring och bättre prestanda
  • Kraftiga hjul för enkel förflyttning vid behov
  • Vakuumisolerade paneler förstärkta med polyuretan forma isolering
  • Intuitivt användargränssnitt för enkel temperaturinställning och övervakning samt dataexport via USB
  • Robust kropp i rostfritt stål för hög provsäkerhet och enkel rengöring
  • Internt sondhuvud placerat i frysens mitt för tillförlitlig temperaturmätning
  • Låsbar säkerhetsskylt skyddar ström- och larmbrytare mot oavsiktlig avstängning
  • Minskad strömförbrukning leder till lägre driftskostnader
  • Konstruerad för tyst drift för att ge bättre
    arbetsförhållanden
  • Ökad provlagringskapacitet jämfört med sina föregångare med 14 %
  • Optimerad temperaturnoggrannhet för säker provförvaring
  • Isolerade innerdörrar med packningar minimerar temperaturfluktuationer
    under provtillgång
  • Avancerade gränssnittsmodeller har unik användaråtkomst och loggning
    för att ge högsta möjliga säkerhet och säkerhet
  • Inverterkontroller tillåter frysar att användas på 100, 115, 208 och
    230 V kretsar med ett enkelt byte av strömkabel
  • Modeller tillgängliga med 3 eller 5 inre fack för flexibla layoutalternativ
  • Modeller tillgängliga med vänster- eller högerhandtag ytterdörr för större flexibilitet
  • Modeller tillgängliga med luftkylnings- eller vattenkylningskonfigurationer
  • Modeller tillgängliga med reservkylningskonfigurationer
  • Modeller tillgängliga med sjökortsskrivare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Vattenkyld
Kapacitet (metrisk) 740 L
Dörr stil Vänster handtag
Skåpsmaterial Rostfritt stål
Certifikat och efterlevnad Individuellt kvalitetscertifikat, komplett med serienummer, tillhandahålls som standard för din dokumentation.
Hjul Ja
Inkluderar EU-kontakt
Array 5 inre fack
Modell Vänsterstyrd dörrmodell
Vattenkylt Ja
Mått (DxBxH) Exteriör 98 x 109.9 x 197.3 cm
Mått (D x B x H) Inredning 62.1 x 86.5 x 139 cm
Chart Recorder Nej
Backup-system LN2 (fabriksinstallerad)
Pluggtyp EU
Elektriska krav Integrerad spänningsomvandlare för flexibel användning med 100 – 230 V nät/strömförsörjning.
Kylmedel R290/R170: Miljösäkra, HCFC-fria och CFC-fria köldmedier