Läs mer
Eppendorf™ CryoCube™ FC660h, 660 L, Chart Recorder, LN2 Back-up System, 230 V/50 Hz
Kapacitet (metrisk):
660 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
CryoCube™ FC660h, 660 L, Chart Recorder, LN2 Back-up System, 230 V/50 Hz- Capacity: 660 L (23,3 ft3)- Consumes only 8,1 kWh/day (230 V)- Floor space needed: 207 x 84.5 cm- Holds up to 52.000 samples- -50 °C to -86 °C- Compatible with CO2/LN2 injection system as backup for highest sample safety
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Freezers |
| Kapacitet (engelska) | 23.3 cu. ft. |
| Kapacitet (metrisk) | 660 l |
| Isolering | Vacuum, Polyurethane Foam |
| Hjul | yes |
| Mått (D x B x H) Inredning | 59 x 147 x 76 cm/23.2 x 57.9 x 29.9 in. |
| Mått (L x B x H) Exteriör | 84 x 207 x 107.5 cm/81.5 x 33.1 x 42.3 in. |
| Djup (engelska) Exteriör | 33.1 in. |
| Depth (engelska) Interiör | 23.2 in. |
| Djup (metrisk) Exteriör | 84 cm |
| Visa mer |