Läs mer
CryoCube FC660h Frys
Produktkod. 15419753
Change view
Kapacitet (metrisk):
660 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15419753 660 l Varje
1 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 15419753 Leverantör Eppendorf New Brunswick Leverantörsnummer F660320001
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Använd denna frys med ultralåg temperatur för förvaring och konservering av alla typer av biologiska prover. New Brunswick Scientific™ CryoCube FC660h frysskåp har en högeffektiv fläkt, kompressor och kondensor som minskar strömförbrukningen.
  • Premiumtätningar för optimal temperaturjämnhet
  • Ventilationsöppning på sidan förbättrar energiförbrukningen och enhetligheten samtidigt som den ger enklare åtkomst inuti
  • Ytterligare vakuumisolerade paneler för energibesparing
  • Ergonomiskt handtag kräver mindre kraft och ger enkel åtkomst
  • Ny högeffektiv fläkt, kompressor och kondensor
  • Nästan 30 % lägre energikostnader jämfört med CryoCube FC660
  • Helt rostfritt stål invändigt för enkel rengöring under underhålls- och avfrostningscykler; pulverlackerat stål exteriör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 660 l
Temperaturområde -50 °C till -86 °C
Skåpsmaterial Rostfritt stål
Antal ställ per sats 40
Modell CryoCube FC660h Frys
Mått (D x B x H) Inredning 84  x 207 x 107.5 cm
Spänning 208/230 V
Frekvens 50 Hz
Kylmedel R290/R170