Läs mer
Eppendorf™ CryoCube™ Vänster F740h med 5 hyllplan
Backup-system:
CO2 (fabriksinstallerad)
Ej tillämpligt
LN2 (fabriksinstallerad)
Chart Recorder:
Nej
Standard
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Classic, LED interface
- Green cooling liquids
- Air-Cooling
- Handle: Left side
- 5 inner shelves
- 100-240 V/50-60 Hz
- Volume: 740 L (26,1 ft3)
- Consumes 11,8 kWh/day (green; -80 °C; 230 V))
- Holds up to 57,600 samples
- Pull-down time to -80°C: 4 h 10 min
- Interior: Stainless Steel
- Exterior: Powder-coated Steel
- Polyurethane Foam, Vacuum Insulation Panels
- 5 compartments with 3 insulated and sealed inner doors
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 740 L |
| Temperatur (börvärde) | Pull-down time to -80°C: 4 h 10 min |
| Dörr stil | Sealed, Insulated |
| Innerdörrar | 3 |
| Gångjärnssida | Right |
| Isolering | Vacuum, Polyurethane Foam |
| Interiör | Stainless Steel |
| Exteriör finish | Powder-coated Steel |
| Hyllor | 5 |
| Visa | LED |
| Visa mer |