Läs mer
Eppendorf™ CryoCube, Premium& HEF CO 2 Backup, 230V
Produktkod. 11632834
Change view
Spänning:
230 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Spänning Förpackningsstorlek
11632834 230 V Varje
1 options
Produktkod. 11632834 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer U90430008
 Begränsad artikel
I lager
Med Eppendorf backup-system, om det blir strömavbrott behöver du inte oroa dig. Utrustade med en batteribackup, håller dessa dina frysprover vid en förinställd temperatur under en tillfällig tid. De kan fabriksinstalleras med din frys eller eftermonteras på plats.
CO2 reservsystem, 230 V/50 Hz, CryoCube™ F570-serien, CryoCube™ FC660-serien, Premium och HEF™ - Utrustad med en batteribackup för att tillfälligt skydda innehållet i din frys i händelse av strömavbrott- Finns i antingen flytande CO2 och LN2. Flytande CO2 kan hålla temperaturer mellan -50° C och -70° C, där LN2 kan gå ner till -85° C- Båda systemen kan fabriksinstalleras med din frysbeställning eller eftermonteras på plats - Info: CO2 och LN2 är inte utbytbara system- För Premium U410; U410 HEF; CryoCube F570-serien; CryoCube FC660-serien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Typ Frysar
Spänning 230 V
Elektriska krav 230 V, 50 Hz