Läs mer
Eppendorf™ CryoCube™ Höger F740h med 5 hyllplan
Produktkod. 15997085
Change view
Backup-system:
CO2 (fabriksinstallerad)
CO2 (fabriksmonterat)
Ej tillämpligt
LN2 (fabriksinstallerad)
LN2 (fabriksmonterad)
Chart Recorder:
Nej
Standard
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Backup-system Chart Recorder Förpackningsstorlek
15997085 CO2 (fabriksinstallerad) Nej Varje
15977095 LN2 (fabriksinstallerad) Nej Varje
15957105 CO2 (fabriksmonterat) Standard Varje
15937115 LN2 (fabriksmonterad) Standard Varje
15917085 Ej tillämpligt Standard Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 15997085 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer F740342041
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Eppendorf™ CryoCube™ F740h Frys med 5 hyllplan har en högerhanterad ytterdörr
  • Klassiskt LED-gränssnitt
  • Gröna kylvätskor
  • Luftkylning
  • Handtag: Höger sida
  • 5 inre hyllor
  • 100-240 V/50-60 Hz
  • Volym: 740 L (26,1 fot 3 )
  • Förbrukar 11,8 kWh/dag (grön; -80° C; 230 V))
  • Rymmer upp till 57 600 prover
  • Neddragningstid till -80 C: °4 h 10 min
  • Inredning: Rostfritt stål
  • Exteriör: Pulverlackerat stål
  • Polyuretanskum, vakuumisoleringspaneler
  • 5 fack med 3 isolerade och tätade innerdörrar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 740 L
Temperatur (börvärde) Neddragningstid till -80 C: °4 h 10 min
Dörr stil Förseglad, isolerad
Innerdörrar 3
Gångjärnssida Vänster
Isolering Vakuum, polyuretanskum
Interiör Rostfritt stål
Exteriör finish Pulverlackerat stål
Hyllor 5
Visa LED
Mått (DxBxH) Exteriör 91.5 × 109.9 × 197.3 cm
Mått (D x B x H) Inredning 62.1 × 86.5 × 139 cm
Chart Recorder Nej
Backup-system CO2 (fabriksinstallerad)
Elektriska krav 100 till 240 V, 50 till 60 Hz
Energianvändning Förbrukar 11,8 kWh/dag
Kylmedel R290 / R170
Håller Prover (57 600)