Läs mer
Thermo Scientific™ CryoExtra™ Högeffektiva kryogena lagringssystem med batteribackup, 1745 L
Produktkod. 17324650 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
1745 l
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17324650 1745 l
1 options
Produktkod. 17324650 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer CE8180BB
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific™ CryoExtra™ Serien har automatisk temperaturövervakning, mikroprocessorbaserad LN2-nivåkontroll och ett inbyggt batteribackup-system, vilket ger trygghet för värdefulla prover.
Thermo Scientific är designad för både vätske- och ångfaslagring™ CryoExtra™ Serien har automatisk temperaturövervakning, mikroprocessorbaserad LN2-nivåkontroll och ett inbyggt batteribackup-system, vilket ger trygghet för värdefulla prover.
Mångsidighet
  • CryoExtra accepterar både vertikala och horisontella ställ
  • Användarkomfortfunktioner och bekväm, inbyggd arbetsyta
  • Designad för ångfaslagring
  • Fällbart steg för användarkomfort
Kategori
  • Enastående temperaturjämnhet
  • Stor LED temperaturdisplay
  • Låsbart lock för provskydd
  • Avancerad temperaturvakt och larm
  • Mikroprocessorbaserad LN2 nivåkontroll
Inkluderar:
Inbyggt batteribackup-system: batteriström som används för att upprätthålla ström till styrenheten för temperatur- och nivåuppdateringar under ett strömavbrott.
0,5 tum 45°bloss, 6′ (1,8m) flexibel slang i rostfritt stål
Kräver:
22psi lågtrycks LN 2 försörjningstank (säljs separat)
Kompatibel med:
Fråga din kundtjänstrepresentant om ställ och tillbehör till CryoExtra Storage Systems.
Anmärkning:
Produkthöjd frigång: 77 tum för CryoExtra 20 och CryoExtra 40; 88 tum för CryoExtra 80; 93 tum för CryoExtra 94
Beställningsinformation:
  • Tillvalsställ, kanistrar, ramar och stigare gör att du kan skapa ett organiserat inventeringssystem som ger optimal förvaring i vätske- eller ångfas. Kontakta din kundtjänst eller säljare för mer information.
  • Garanti varierar beroende på land, kontakta oss för mer information
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Automatisk påfyllning LN2 kyrogenförvaring
Kapacitet (engelska) 61,62 cu. ft.
Kapacitet (metrisk) 1745 l
Antal dörrar 1
Skåpsmaterial Rostfritt stål
Isolering Vakuum
Exteriör finish Rostfritt stål
Certifikat och efterlevnad CE
Hjul 3-tums hjul (standard)
Mått (L x B x H) Exteriör 60 x 60 x 68,19 tum. (1524 x 1542 x 1732 mm)
Diameter (engelska) 60 tum.
Diameter (engelska) Insida Hals 25 tum
Diameter (metrisk) 1524 mm
Diameter (metrisk) Insida hals 635 mm
Övervakningsalternativ Åtkomstport för oberoende sond
Amperage 0,73A @110 V och ,35A @230 V
Spänning 110/230 V
Elektriska krav 100-230V
Frekvens 50/60 Hz
Flaska Kapacitet 80 600 2 ml injektionsflaska kapacitet (max)
Fraktvikt (engelska) 2365 lb.
Fraktvikt (metrisk) 1075 kg
Vikt (engelska) 1721 lb.
Vikt (metrisk) 781 kg
Håller Flaskor (80 600 x 2 ml)