Läs mer
Thermo Scientific™ CryoExtra™ Högeffektiva kryogena lagringssystem med batteribackup, 463 l
Produktkod. 17304650 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
463 L
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17304650 463 L
1 options
Produktkod. 17304650 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer CE8120BB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    371165.00 SEK
    363883.20 SEK / Paket med 1
    Save 7281.80 SEK
    1% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
Thermo Scientific™ CryoExtra™ Serien har automatisk temperaturövervakning, mikroprocessorbaserad LN2-nivåkontroll och ett inbyggt batteribackup-system, vilket ger trygghet för värdefulla prover.
Thermo Scientific är designad för både vätske- och ångfaslagring™ CryoExtra™ Serien har automatisk temperaturövervakning, mikroprocessorbaserad LN2-nivåkontroll och ett inbyggt batteribackup-system, vilket ger trygghet för värdefulla prover.
Mångsidighet
  • CryoExtra accepterar både vertikala och horisontella ställ
  • Användarkomfortfunktioner och bekväm, inbyggd arbetsyta
  • Designad för ångfaslagring
  • Fällbart steg för användarkomfort
Kategori
  • Enastående temperaturjämnhet
  • Stor LED temperaturdisplay
  • Låsbart lock för provskydd
  • Avancerad temperaturvakt och larm
  • Mikroprocessorbaserad LN2 nivåkontroll
Inkluderar:
Inbyggt batteribackup-system: batteriström som används för att upprätthålla ström till styrenheten för temperatur- och nivåuppdateringar under ett strömavbrott.
0,5 tum 45°bloss, 6′ (1,8m) flexibel slang i rostfritt stål
Kräver:
22psi lågtrycks LN 2 försörjningstank (säljs separat)
Kompatibel med:
Fråga din kundtjänstrepresentant om ställ och tillbehör till CryoExtra Storage Systems.
Anmärkning:
Produkthöjd frigång: 77 tum för CryoExtra 20 och CryoExtra 40; 88 tum för CryoExtra 80; 93 tum för CryoExtra 94
Beställningsinformation:
  • Tillvalsställ, kanistrar, ramar och stigare gör att du kan skapa ett organiserat inventeringssystem som ger optimal förvaring i vätske- eller ångfas. Kontakta din kundtjänst eller säljare för mer information.
  • Garanti varierar beroende på land, kontakta oss för mer information
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Automatisk påfyllning LN2 kyrogenförvaring
Kapacitet (engelska) 16.35 cu. ft.
Kapacitet (metrisk) 463 L
Antal dörrar 1
Skåpsmaterial Rostfritt stål
Isolering Vakuum
Exteriör finish Rostfritt stål
Certifikat och efterlevnad CE
Hjul 3-tums hjul (standard)
Mått (L x B x H) Exteriör 32 x 32 x 65 tum (813 x 813 x 1651 mm)
Diameter (engelska) 32 tum
Diameter (engelska) Insida Hals 12,5 tum
Diameter (metrisk) 855 mm
Diameter (metrisk) Insida hals 317 mm
Övervakningsalternativ Åtkomstport för oberoende sond
Åtkomstsäkerhet Ingen
Backup-system Ej tillämpligt
Amperage 0,73 A vid 110 V och 0,35 A vid 230 V
Spänning 100/230 V
Elektriska krav 100-230V
Frekvens 50/60 Hz
Flaska Kapacitet 19 500 2 ml injektionsflaska (maxkapacitet)
Fraktvikt (engelska) 765 lb.
Fraktvikt (metrisk) 348 kg
Vikt (engelska) 515 lb.
Vikt (metrisk) 234 kg (tom)
Håller Injektionsflaskor (19 500 x 2 ml)