Läs mer
Thermo Scientific™ Cryofuge 8 och 16 stora kapacitets blodbankscentrifuger med innovativ GreenCool-teknik
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Beskrivning
Thermo Scientific Cryofuge Centrifuger 8 och 16 är högkapacitetscentrifuger som är särskilt utformade för blodbankning och blodbearbetning. Dessa innovativa golvstående instrument använder GreenCool-teknologi, som använder ett naturligt CO2-kylsystem som uppfyller kommande EU- och EPA-regler för F-gas. Detta kylmedel har en global uppvärmningspotential (GWP) på 1, samtidigt som det säkerställer ozonvänlig drift, vilket avsevärt minskar miljöpåverkan från centrifugdrift. Dessutom erbjuder GreenCool-teknologin minskad energiförbrukning, vilket minskar driftskostnaderna, snabba nedkylningstider och utmärkt temperaturstabilitet.
Tillgängliga i två modeller erbjuder dessa centrifuger flexibilitet att välja rotorer med högre kapacitet eller anpassa befintliga arbetsflöden, med ett val av fyra Thermo Scientific HAEMAFlex rotorer:
- Cryofuge 8: Kapacitet på upp till 6 x 550 ml och 8 x 550 ml blodpåsar. Maxhastighet/RCF: 5 000 varv per minut/7 295 x g
- Cryofuge 16: Kapacitet på upp till 12 x 550 ml och 16 x 550 ml blodpåsar. Maxhastighet/RCF: 4 700 varv per minut/7 187 x g
Båda modellerna tillverkas i Tyskland, en certifierad nollavfallsanläggning som använder 100 % förnybar energi.
Serien Cryofuge erbjuder enastående kapacitet för storvolymshantering samtidigt som användarvänlig drift och globala efterlevnadsstandarder upprätthålls. Förbättrad ergonomi, minskade ljudnivåer och lättare vikt bidrar till en förbättrad laboratoriemiljö. Centrifugerna är kompatibla med olika rotorer, hinkar, liners, adaptrar, förbrukningsvaror och mjukvara, vilket erbjuder en heltäckande lösning för effektiv och hållbar blodbearbetning i moderna anläggningar.
Themo Scientific-funktioner:
- GreenCool-teknologi: Naturligt kylsystem för kylmedel ger upp till 14 % energibesparingar jämfört med föregående modell, vilket minskar driftskostnaderna och ger lägre vikt och lägre ljudnivå.
- Auto-Door Funktion: Öppna och stäng centrifugdörren automatiskt med enkel knappfunktion.
- Auto-Lid Funktion: Omedelbar rotoröppning och stängning med lockförvaring för ökad användarkomfort.
- Akkumulerad centrifugaleffekt (ACE) funktion: Justerar automatiskt drifttiden för att ta hänsyn till och eliminera accelerations-/bromsvariationer som annars skulle kunna leda till ofullständig separation av blodplättar.
- Centri-Touch Gränssnitt: Ljus, mycket synlig och handskvänlig display ger intuitiv kontroll och datavisualisering, vilket förenklar köruppsättningen med funktionen Thermo Scientific Centri-Cross att konvertera dina befintliga protokoll.
- Eco-Spin Teknik: Energibesparingar på upp till 64 % med vindruteskivor.
- Datahantering: Kompatibel med Centri-Log Plus datahanteringsprogramvara för FDA 21 CFR Part 11-efterlevnad.
- Uppkoppling: Centri-Vue Applikation för omedelbar fjärrövervakning och styrning.
Globala standarder:
- UL listad
- CE-märkt för medicinteknikförordningen (EU) 2017/745
- US FDA listad
- RoHS-kompatibel
- WEEE-kompatibel
- IEC 61010-1
- IEC 61010-2-020
- IEC 61010-2-101
- IEC 61326-1 Klass B
- IEC 61326-2-6
- IEC 62304
- IEC 62366
- EN ISO 14971
- EN ISO 13485
Juridisk ansvarsfriskrivning: Produkterna som nämns på denna sida är medicintekniska produkter som används för kliniska ändamål. Det är kundens ansvar att säkerställa att produkternas prestanda är lämplig för kundens specifika användningsområden eller användningsområden.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 6 x 550 ml och 8 x 550 ml blodpåsar |
| Max. Hastighet | 5,000 rpm |
| Max. RCF | 7 295 x g |
| Kylt | CFC-fri |
| Produktlinje | Cryofuge |
| Spänning | 380/400 V |
| Produkttyp | Cryofuge 8 Large |