Läs mer
GA International Cryogenic Barcode Labels for Liquid Nitrogen Storage
Produktkod. 17880958
Encompass_Preferred
Change view
Färg:
Blått
Grön
Gult
Rosa
Diameter (metrisk):
25,4 mm
76,2 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 2000
Paket med 3000
Paket med 5000
28 product options available for selection
Product selection table with 28 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Diameter (metrisk) unitSize
17880958 Grön 25,4 mm Paket med 1000
17868917 Grön 76,2 mm Paket med 2000
17840958 Blått 25,4 mm Paket med 1000
17890668 Grön 25,4 mm Paket med 1000
17860858 Rosa 25,4 mm Paket med 1000
17858827 Gult 25,4 mm Paket med 1000
17820398 Blått 76,2 mm Paket med 3000
17859597 Grön 76,2 mm Paket med 3000
17899497 Rosa 76,2 mm Paket med 3000
17868827 Gult 76,2 mm Paket med 3000
17890958 Blått 25,4 mm Paket med 1000
17879117 Gult 25,4 mm Paket med 1000
17880478 Blått 76,2 mm Paket med 1000
17889407 Grön 76,2 mm Paket med 1000
17861258 Gult 76,2 mm Paket med 1000
17850118 Blått 25,4 mm Paket med 1000
17841088 - 25,4 mm Paket med 1000
17840598 Rosa 25,4 mm Paket med 1000
17810838 Gult 25,4 mm Paket med 1000
17868977 Blått 76,2 mm Paket med 5000
17849667 Grön 76,2 mm Paket med 5000
17890548 Rosa 76,2 mm Paket med 5000
17819877 Gult 76,2 mm Paket med 5000
17890938 Grön 25,4 mm Paket med 1000
17850658 Gult 25,4 mm Paket med 1000
17859877 Grön 76,2 mm Paket med 1000
17889777 Gult 76,2 mm Paket med 1000
17870088 Grön 25,4 mm Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 28 options available.
28 options
Produktkod. 17880958 Leverantör GA International Leverantörsnummer JTTA36C11GA
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Thermal-transfer cryogenic labels for cryo vials, microtubes, cryo/freezer boxes, etc. destined for storage in liquid and vapor phase liquid nitrogen, laboratory freezers, or transport on dry ice.
  • Resistant to long-term cryogenic storage in freezers and liquid nitrogen, up to -196°C/-321°F
  • Perfect for cryovials, tubes, cryo-boxes, freezer-boxes, and many other cryo-containers
  • Resistant to spraying and swabbing with alcohol and surface sanitizing wipes
  • Require no cure time before liquid nitrogen immersion. Will also adhere to wet surfaces
  • Ideal for serialized data and barcodes, thanks to high-quality thermal-transfer printing
  • Available in a variety of colors and sizes
Specifikationer
Typ av lim Permanent
Färg Grön
Avsluta Matte
Formatera Roll
Material Thermoplastic Film
Tryckteknik Thermal Transfer
Sterilitet Non-sterile
Etiketter per rad 1 Label
Kvantitet 1000/Pk.
Form Rectangle
Temperaturområde (engelska) -321°F to +230°F
Temperaturområde (metriskt) -196°C to +110°C
Längd (engelska) 1 in.
Längd (metrisk) 25.4 mm
Bredd (engelska) 3 in.
Diameter (engelska) 1 in.
Diameter (metrisk) 25,4 mm