Läs mer
GA International Cryogenic Barcode Labels for Liquid Nitrogen Storage with Back Slit
Produktkod. 17889027
Encompass_Preferred
Change view
Färg:
Blått
Grön
Gult
Vitt
Mått (L x B):
25,4 x 12,7 mm
32 x 7,6 mm
Diameter (metrisk):
25,4 mm
76,2 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 4000
Paket med 5000
Paket med 8000
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Mått (L x B) Diameter (metrisk) unitSize
17889027 Vitt 32 x 7,6 mm 25,4 mm Paket med 4000
17840018 Vitt 32 x 7,6 mm 76,2 mm Paket med 8000
17899277 Blått 25,4 x 12,7 mm 25,4 mm Paket med 1000
17899767 Grön 25,4 x 12,7 mm 25,4 mm Paket med 1000
17889367 Vitt 25,4 x 12,7 mm 25,4 mm Paket med 1000
17850268 Gult 25,4 x 12,7 mm 25,4 mm Paket med 1000
17830648 Blått 25,4 x 12,7 mm 76,2 mm Paket med 5000
17880438 Grön 25,4 x 12,7 mm 76,2 mm Paket med 5000
17810718 Vitt 25,4 x 12,7 mm 76,2 mm Paket med 5000
17870718 Gult 25,4 x 12,7 mm 76,2 mm Paket med 5000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 17889027 Leverantör GA International Leverantörsnummer JTTA553NPSBC14WH
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Thermal-transfer cryogenic labels for cryo vials, microtubes, cryo/freezer boxes, etc. destined for storage in liquid and vapor phase liquid nitrogen, laboratory freezers, or transport on dry ice.
  • Resistant to long-term cryogenic storage in freezers and liquid nitrogen (-196°C)
  • Perfect for cryovials, tubes, cryo-boxes, freezer-boxes, and many other cryo-containers
  • Resistant to spraying and swabbing with alcohol and surface sanitizing wipes
  • Require no cure time before liquid nitrogen immersion. Will also adhere to wet surfaces
  • Ideal for serialized data and barcodes, thanks to high-quality thermal-transfer printing
  • Available in a large range of sizes, colors and configurations
Specifikationer
Typ av lim Permanent
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Roll
Material Thermoplastic Film
Tryckteknik Thermal Transfer
Produkttyp Label
Sterilitet Non-sterile
Etiketter per rad 1 Label
Kvantitet 4000/Pk.
Form Rectangle
Temperaturområde (engelska) -321°F to +230°F
Temperaturområde (metriskt) -196°C to +110°C
Mått (L x B) 32 x 7,6 mm
Längd (engelska) 0.3 in.
Längd (metrisk) 7.6 mm
Bredd (engelska) 1.26 in.
Bredd (metrisk) 32 mm
Diameter (engelska) 1 in.
Diameter (metrisk) 25,4 mm