Läs mer
Thermo Scientific™ Kryogena lådavdelare
Handla allt Thermo Scientific Produkter
För användning med (utrustning):
CryoPlus 1,2,3,4
Fyrkantig Cryo Box
Kryoboxar
Pilspetslåda
Typ:
Avdelare av kartong
Fiberboard Box
Liquid Phase Vertikal Rack
Rostfri låda
Håller:
2 mL Vials with 100-cell Divider
2 ml-flaskor med 100-cellsdelare
4 mL Vials
4 mL Vials with 100-cell Divider
Flaskor
Flaskor (81)
Lådor
Flaska Kapacitet:
25
40
81
100
300
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Maximera lagringskapaciteten med Thermo Scientific™ Croygenic Box Dividers, för användning i Thermo Scientific™ CryoPlus™ LN 2 kryokonserveringsförvaring.
För kartonger
- Vertikal (2mL med 100 celldelare)
- Fyrkantig (2, 4 eller 5 ml med 100 celldelare)
- Pilspets (2, 4 eller 5 ml med 81 celldelare)
För polykarbonatboxar
- Vertikal (2mL med 100 eller 81 celldelning)
- Fyrkantig (2mL med 100 eller 81 celldelning; 4mL med 81 celldelning)
För lådor i rostfritt stål†
- Fyrkantig (2 eller 4 ml)
- Pilspets (2 ml)
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Liquid Phase Vertikal Rack |
| Kapacitet (engelska) | 7,06 cu. ft. |
| Kapacitet (metrisk) | 2 mL |
| För användning med (utrustning) | CryoPlus 1,2,3,4 |
| Flaska Kapacitet | 300 |
| Håller | Lådor |
| Rackkapacitet | 12 lådor |