Läs mer
Thermo Scientific™ Kryogena lådavdelare
Produktkod. 15162784 Handla allt Thermo Scientific Produkter
För användning med (utrustning):
CryoPlus 1,2,3,4
Fyrkantig Cryo Box
Kryoboxar
Pilspetslåda
Typ:
Avdelare av kartong
Fiberboard Box
Liquid Phase Vertikal Rack
Rostfri låda
Håller:
2 ml-flaskor med 100-cellsdelare
4 ml injektionsflaskor
4 ml injektionsflaskor med 100-cellsdelare
Flaskor
Flaskor (81)
Lådor
Flaska Kapacitet:
25
40
81
100
300
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15162784
Brand: Thermo Scientific™ 4000015
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Maximera lagringskapaciteten med Thermo Scientific™ Croygenic boxar, för användning i Thermo Scientific™ CryoPlus™ LN 2 kryokonserveringsförvaring.
Maximera lagringskapaciteten med Thermo Scientific™ Croygenic Box Dividers, för användning i Thermo Scientific™ CryoPlus™ LN 2 kryokonserveringsförvaring.
Kartonger
  • Vertikal (2mL med 100 celldelare)
  • Fyrkantig (2, 4 eller 5 ml med 100 celldelare)
  • Pilspets (2, 4 eller 5 ml med 81 celldelare)
Lådor i polykarbonat
  • Vertikal (2mL med 100 eller 81 celldelning)
  • Fyrkantig (2mL med 100 eller 81 celldelning; 4mL med 81 celldelning)
Lådor i rostfritt stål†
  • Fyrkantig (2 eller 4 ml)
  • Pilspets (2 ml)
†Rostfria lådor inkluderar inte cellavdelare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Fiberboard Box
Kapacitet (metrisk) 4 mL
För användning med (utrustning) CryoPlus 1,2,3,4
Flaska Kapacitet 100
Håller 4 ml injektionsflaskor med 100-cellsdelare