Läs mer
Thermo Scientific™ Kryogena lådavdelare
Produktkod. 15853600 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
CryoPlus 1,2,3,4
Fyrkantig Cryo Box
Kryoboxar
Pilspetslåda
Typ:
Avdelare av kartong
Fiberboard Box
Liquid Phase Vertikal Rack
Rostfri låda
Håller:
2 ml-flaskor med 100-cellsdelare
4 ml injektionsflaskor
4 ml injektionsflaskor med 100-cellsdelare
Flaskor
Flaskor (81)
Lådor
Flaska Kapacitet:
25
40
81
100
300
Förpackningsstorlek:
Varje
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Typ Håller Flaska Kapacitet Förpackningsstorlek
15853600 Fyrkantig Cryo Box Avdelare av kartong Flaskor 25 -
11804550 Fyrkantig Cryo Box Avdelare av kartong Flaskor 100 Varje
10222240 CryoPlus 1,2,3,4 Fiberboard Box 2 ml-flaskor med 100-cellsdelare 100 Varje
15162784 CryoPlus 1,2,3,4 Fiberboard Box 4 ml injektionsflaskor med 100-cellsdelare 100 Varje
10465245 Kryoboxar Avdelare av kartong Flaskor 40 Varje
11781569 Pilspetslåda Avdelare av kartong Flaskor 81 Varje
10752454 CryoPlus 1,2,3,4 Fiberboard Box Flaskor 40 Varje
11771569 CryoPlus 1,2,3,4 Fiberboard Box Flaskor (81) 81 Varje
15126443 CryoPlus 1,2,3,4 Fiberboard Box 4 ml injektionsflaskor 81 Varje
11814550 CryoPlus 1,2,3,4 Rostfri låda 2 ml-flaskor med 100-cellsdelare 100 Varje
11839700 CryoPlus 1,2,3,4 Liquid Phase Vertikal Rack Lådor 300 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 15853600 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 189387
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    98.87 SEK
    78.52 SEK / Paket med 1
    Save 20.35 SEK
    20% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Maximera lagringskapaciteten med Thermo Scientific™ Croygenic boxar, för användning i Thermo Scientific™ CryoPlus™ LN 2 kryokonserveringsförvaring.
Maximera lagringskapaciteten med Thermo Scientific™ Croygenic Box Dividers, för användning i Thermo Scientific™ CryoPlus™ LN 2 kryokonserveringsförvaring.
Kartonger
  • Vertikal (2mL med 100 celldelare)
  • Fyrkantig (2, 4 eller 5 ml med 100 celldelare)
  • Pilspets (2, 4 eller 5 ml med 81 celldelare)
Lådor i polykarbonat
  • Vertikal (2mL med 100 eller 81 celldelning)
  • Fyrkantig (2mL med 100 eller 81 celldelning; 4mL med 81 celldelning)
Lådor i rostfritt stål†
  • Fyrkantig (2 eller 4 ml)
  • Pilspets (2 ml)
†Rostfria lådor inkluderar inte cellavdelare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Avdelare av kartong
Kapacitet (metrisk) 5 mL
För användning med (utrustning) Fyrkantig Cryo Box
Inkluderar 25-cell
Flaska Kapacitet 25
Håller Flaskor