Läs mer
Scilabub™ Frosters™ Kryogen mellanarmshandske
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
Förpackningsstorlek:
1 par
Beskrivning
Mellanskiktet är av speciell polyolefin/polyester mikrofiber, som är nästan dubbelt så effektiv i värmeisolering som en liknande tjocklek på dun. Detta minimerar värmeöverföringen utan att vara så tjock att det blir krångligt. Det inre lagret är av bomull för bekvämt bärande. De är gjorda enligt EN 420 storlekar och har testats enligt EN388 (2, X, 2, X, ) och EN 511-kontakt kyla 2, konvektiv kyla 2, Flexibilitet PASS. Undvik kontakt med alkoholbaserade produkter. För att minska volymen runt fingrarna har stygnhålen inte tätats. Vid normal användning har detta inte visat sig vara ett problem, dock bör handskarna inte nedsänkas i flytande kväve och det är inte tillrådligt att använda dem över -80 °C. Mycket hållbara, de behåller sin flexibilitet (om än med viss stelning) under långa perioder i kalla atmosfärer. Yttermaterial av polyimid, polyolefin med lite polyester som fyllning och bomullsfoder. Tillverkad enligt EN511. Utvecklad för hantering av mycket kalla föremål, vanligtvis de som lagras i ångfasen av flytande kväve (i området -120 C °till -190 °C).
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Blått |
| Material | Tyg |
| Pulveriserad | Pulverfri |
| Produkttyp | Kryogena handskar |
| Storlek | Liten |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Kvantitet | 1 förpackning |
| Motståndskraftig mot | Vatten |