Läs mer
Scilabub™ Frosters™ Kryogen mellanarmshandske
Produktkod. 11893831
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
Förpackningsstorlek:
1 par
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
11893831 Betydande 1 par
11883831 Intermediär 1 par
11883801 Liten 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11893831 Leverantör Scilabub™ Leverantörsnummer GLO/CML
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4017.00 SEK
    1944.89 SEK / 1 par
    Save 2072.11 SEK
    51% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Frosters™ Kryogenhandskar av polyimid har utvecklats speciellt för hantering av mycket kalla föremål, vanligtvis för föremål som lagras i ångfasen av flytande kväve (från -120 C °till -190 °C).
Mellanskiktet är av speciell polyolefin/polyester mikrofiber, som är nästan dubbelt så effektiv i värmeisolering som en liknande tjocklek på dun. Detta minimerar värmeöverföringen utan att vara så tjock att det blir krångligt. Det inre lagret är av bomull för bekvämt bärande. De är gjorda enligt EN 420 storlekar och har testats enligt EN388 (2, X, 2, X, ) och EN 511-kontakt kyla 2, konvektiv kyla 2, Flexibilitet PASS. Undvik kontakt med alkoholbaserade produkter. För att minska volymen runt fingrarna har stygnhålen inte tätats. Vid normal användning har detta inte visat sig vara ett problem, dock bör handskarna inte nedsänkas i flytande kväve och det är inte tillrådligt att använda dem över -80 °C. Mycket hållbara, de behåller sin flexibilitet (om än med viss stelning) under långa perioder i kalla atmosfärer. Yttermaterial av polyimid, polyolefin med lite polyester som fyllning och bomullsfoder. Tillverkad enligt EN511. Utvecklad för hantering av mycket kalla föremål, vanligtvis de som lagras i ångfasen av flytande kväve (i området -120 C °till -190 °C).
Specifikationer
Färg Blått
Material Tyg
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Kryogena handskar
Storlek Betydande
Sterilitet Icke-steril
Kvantitet 1 förpackning
Motståndskraftig mot Vatten