Beskrivning
- En komplett injektionsflaska består av 2 ändpluggar, en polykarbonatcylinder och 2 1/2 rostfritt stål” (12,7 mm) slipkulor.
- Flaskor säljs i set om 4.
- Upp till 16 injektionsflaskor kan köras samtidigt
- Polykarbonatcylindrar i mitten är av engångstyp eller kan rengöras med varmt vatten och rengöringsmedel eller RNase/DNas-fri lösning.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Använd med SPEX homogenisator 2260 CryoBlock |
| För användning med (utrustning) | SPEX-homogenisator |
| Material | Polykarbonat |
| Förpackningsmängd | 4 Ställ in |