Läs mer
Cole Parmer Kryogena etiketter
Produktkod. 12867690 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Storlek (engelska):
1-9/32 x 1/2 tum
Förpackningsstorlek:
Paket med 1700
Produktkod. Storlek (engelska) Förpackningsstorlek
12867690 1-9/32 x 1/2 tum Paket med 1700
1 options
Produktkod. 12867690 Leverantör Cole Parmer Leverantörsnummer 6220670
Beräknad leverans: 25-01-2027
Cole Parmer Kryogena etiketter är avsedda för användning med laserskrivare. De värmetåliga, platta arken fastnar inte i laserskrivare.
Specifikationer
Typ av lim Kall temperatur
För användning med (utrustning) Laserskrivare
Storlek (engelska) 1-9/32 x 1/2 tum
Temperaturområde (metriskt) -190 °C till +150 °C
Bredd (engelska) 0,5 tum