Läs mer
Cole-Parmer™ Kryogen etikett för laserskrivare
Produktkod. 15319091 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Färg:
Vitt
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
15319091 Vitt Varje
1 options
Produktkod. 15319091 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 0653006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1016.47 SEK
    934.17 SEK / Paket med 1
    Save 82.30 SEK
    8% Av
Beräknad leverans: 05-01-2027
Kryogenetikett för laserskrivare är idealisk för kryogen förvaring, som tål °temperaturer från -196 °C till +°150 °C.
  • Kommer inte att fastna i laserskrivare.
  • Beständig mot rengöringsmedel, oljor, lösningsmedel och frätande ämnen utan att skala eller falla av.
  • Dessa etiketter, som inte fastnar i laserskrivare, tål konventionell och kryogen lagring till -321 °F (-196 °C), kokande vattenbad till 212 F (°100 C) °och torr värme upp till 302 F (°150 °C).
  • Etiketter fäster på de flesta plaster, glas och metaller.
Specifikationer
Typ av lim Skala och sticka
Färg Vitt
Avsluta Ogenomskinlig
Formatera Märka
Utskrivbara sidor Enkelsidigt utskriftsbart
Tryckteknik Laser
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Märkning av kryogena förvaringsrör och ställ
För användning med (utrustning) Laserskrivare
Temperaturområde (engelska) -321 °F till +302 °F
Temperaturområde (metriskt) -196° till +150 °C
Bredd (engelska) 1,5 tum
Bredd (metrisk) 38.1 mm
Höjd (engelska) 0,75 tum
Höjd (metrisk) 19 mm