Läs mer
Fisherbrand™ Kryogen förvaringsbox av polypropen
Produktkod. 10243272 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Blått
Blandade (blå, grön, orange, lila, gul)
Grön
Gult
Naturlig
Orange
Rosa
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
10243272 Blandade (blå, grön, orange, lila, gul) Paket med 5
10050182 Grön Paket med 5
10325002 Gult Paket med 5
10070182 Rosa Paket med 5
10385042 Orange Paket med 5
10273222 Blått Paket med 5
10500203 Naturlig Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 10243272
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Förvara upp till 81 mikrorör och kryogena flaskor i livfulla färgade lådor. Fisherbrand™ Förvaringslådor för mikrorör i polypropen är designade för snabb visuell identifiering och enkel åtkomst inom ett kompakt fotavtryck. Säker för förvaring vid låg temperatur.
Kompakt fotavtryck för förvaring av upp till 81 mikrorör och kryogena flaskor.
  • Tillverkad av polypropen
  • Förvara mikrorör eller kryogena flaskor
  • Lättöppnat lock med friktionspassning
  • Säker för förvaring vid låg temperatur
  • Rör: 1,5/2,0 ml
  • Brunnar: 81
  • Brunnsdiameter: 12,3 mm
  • Autoklaveringsbar
Varje Fisherbrand™ Microtube Storage box är designad för snabb visuell identifiering.
  • Enhetliga brunnar med plats-ID
  • Rörkapaciteten anges på utsidan av lådan
  • Genomskinliga livfulla färger med en frostad etikettyta
  • Präglat med en distinkt vågdesign
Specifikationer
Förslutningstyp Friktionspassande lock
Färg Blandade (blå, grön, orange, lila, gul)
Material Polypropen
Form Fyrkantig
Typ Cryo förvaringsbox
För användning med (applikation) Förvaring av mikrorör
Håller 81
Kvantitet 5-pack
Tube Array 9 x 9
Mått (L x B x H) 130 x 130 x 47 mm
Längd (metrisk) 130 mm
Bredd (metrisk) 130 mm
Höjd (metrisk) 47 mm
Vikt (metrisk) 0.73 kg