Läs mer
Fisherbrand™ Kryogen förvaringsbox av polypropen
Produktkod. 10325002 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blått
Blandade (blå, grön, orange, lila, gul)
Grön
Gult
Naturlig
Orange
Rosa
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 10325002
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förvara upp till 81 mikrorör och kryogena flaskor i livfulla färgade lådor. Fisherbrand™ Förvaringslådor för mikrorör i polypropen är designade för snabb visuell identifiering och enkel åtkomst inom ett kompakt fotavtryck. Säker för förvaring vid låg temperatur.
Kompakt fotavtryck för förvaring av upp till 81 mikrorör och kryogena flaskor.
  • Tillverkad av polypropen
  • Förvara mikrorör eller kryogena flaskor
  • Lättöppnat lock med friktionspassning
  • Säker för förvaring vid låg temperatur
  • Rör: 1,5/2,0 ml
  • Brunnar: 81
  • Brunnsdiameter: 12,3 mm
  • Autoklaveringsbar
Varje Fisherbrand™ Microtube Storage box är designad för snabb visuell identifiering.
  • Enhetliga brunnar med plats-ID
  • Rörkapaciteten anges på utsidan av lådan
  • Genomskinliga livfulla färger med en frostad etikettyta
  • Präglat med en distinkt vågdesign
Specifikationer
Förslutningstyp Friktionspassande lock
Färg Gult
Material Polypropen
Form Fyrkantig
Typ Cryo förvaringsbox
För användning med (applikation) Förvaring av mikrorör
Håller 81
Kvantitet 5-pack
Tube Array 9 x 9
Mått (L x B x H) 130 x 130 x 47 mm
Längd (metrisk) 130 mm
Bredd (metrisk) 130 mm
Höjd (metrisk) 47 mm
Vikt (metrisk) 0.75 kg