Läs mer
Bel-Art™ Kryogena lagringsetiketter
Produktkod. 16584670 Handla allt SP Scienceware Produkter
Change view
Färg:
Gult, Rött, Lila, Blått, Klart
Vitt
För användning med (utrustning):
0,5 till 1,5 ml rör
1,5 till 2 ml rör
Form:
Rektangel
Rund
Kvantitet:
1000/förpackning
5000/Rull, 1 Rulla/Pk.
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg För användning med (utrustning) Form Kvantitet
16584670 Gult, Rött, Lila, Blått, Klart 0,5 till 1,5 ml rör Rund 5000/Rull, 1 Rulla/Pk.
17779109 Vitt 1,5 till 2 ml rör Rektangel 1000/förpackning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16584670 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer F134929502
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tål extrem kyla, inklusive flytande kväve.
  • Starkt, permanent lim bibehåller vidhäftningen till glas, plast, kartong
  • Organisera och märk prover för kort- eller långvarig kylförvaring
  • Finns i ark eller rullar
  • För -196 °C miljöer
  • Prick- och rektangelformade etiketter med storlek för 0,5 till 2 ml kryogena rör
  • 67 x 25 mm rektangel för stor tub, kryobox och hyllmärkning
  • Totalt 7 mil tjock belagd etikett
  • Använd med icke vattenlösliga skrivarbläck och markörer/pennor eller med bläckpenna för våt yta
  • För enkel borttagning av etiketter, använd Label-Off™ Etikettborttagare
  • Autoklaverbar vid 121 °C (250 °F)
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Typ av lim Permanent
Beläggning Laminera
Färg Gult, Rött, Lila, Blått, Klart
Visa Tom
Avsluta Halvblank
Formatera Rulla
Material Polyester överlaminat
Utskrivbara sidor Enkelsidig utskriftsbar
Tryckteknik Bläckstråle
Produkttyp Etikettrulle
Sterilitet Icke-steril
Visa text Hold (Håll)
För användning med (applikation) För -196 °C miljöer
För användning med (utrustning) 0,5 till 1,5 ml rör
Kvantitet 5000/Rull, 1 Rulla/Pk.
Form Rund
Storlek (metrisk) 9,5 mm Dia.
Mått (LxB) 9.5 x 9.5 mm
Längd (engelska) 0,375 tum
Bredd (engelska) 0,375 tum
Bredd (metrisk) 9.5 mm
Diameter (metrisk) 9.5 mm