Läs mer
Bel-Art™ Kryogena lagringsetiketter
Produktkod. p-6921031 Handla allt SP Scienceware Produkter
Färg:
Gult, Rött, Lila, Blått, Klart
Vitt
För användning med (utrustning):
0,5 till 1,5 ml rör
1,5 till 2 ml rör
Form:
Rektangel
Rund
Kvantitet:
1000/Pk.
5000/Rull, 1 Rulla/Pk.
Produktkod. 17779109
Brand: Bel-Art™ F134923301
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tål extrem kyla, inklusive flytande kväve.
  • Starkt, permanent lim bibehåller vidhäftningen till glas, plast, kartong
  • Organisera och märk prover för kort- eller långvarig kylförvaring
  • Finns i ark eller rullar
  • För -196 °C miljöer
  • Prick- och rektangelformade etiketter med storlek för 0,5 till 2 ml kryogena rör
  • 67 x 25 mm rektangel för stor tub, kryobox och hyllmärkning
  • Totalt 7 mil tjock belagd etikett
  • Använd med icke vattenlösliga skrivarbläck och markörer/pennor eller med bläckpenna för våt yta
  • För enkel borttagning av etiketter, använd Label-Off™ Etikettborttagare
  • Autoklaverbar vid 121 °C (250 °F)
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Typ av lim Permanent
Beläggning Laminera
Färg Vitt
Visa Tom
Avsluta Halvblank
Formatera Rulla
Material Polyester överlaminat
Utskrivbara sidor Enkelsidig utskriftsbar
Tryckteknik Bläckstråle
Produkttyp Etikettrulle
Sterilitet Icke-steril
Visa text Hold (Håll)
För användning med (applikation) För -196 °C miljöer
För användning med (utrustning) 1,5 till 2 ml rör
Kvantitet 1000/Pk.
Form Rektangel
Storlek (metrisk) 33W X 13 mm H
Mått (LxB) 33 x 13 mm
Längd (engelska) 1,2 tum
Bredd (engelska) 0,50 tum.
Bredd (metrisk) 13 mm