Läs mer
Simport™ Scientific Cryogenic Tubes
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Certified Rnase-, DNase-, Pyrogen- and DNA-free, CE
Diameter (engelska) Yttre 0.49 in.
Autoklaveringsbar Autoclavable
Dnase Free Yes
Material Polypropylene
Se fler specifikationer
Specifikationer
Certified Rnase-, DNase-, Pyrogen- and DNA-free, CE
Autoclavable
Polypropylene
0.25 in. Turn Super Fast External
Yes
0.49 in.
Yes
Sterile
Storing biological material, human or animal cells
Yes
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer