Läs mer
Brand™ Kryotuber, PP, invändig gänga, skruvlock med silikontätning, BIO-CERT™ Cell Cuture Quality, steril
Produktkod. 10135500 Handla allt Brand Produkter
Change view
Höjd (metrisk):
48 mm
49 mm
Bottenform:
Fristående U-botten
U-botten
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Höjd (metrisk) Bottenform unitSize
10135500 49 mm Fristående U-botten -
10410951 48 mm U-botten Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10135500 Leverantör Brand™ Leverantörsnummer 114841
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av polypropen. BRAND™ Kryogena rör med skruvlock med invändig gänga inkluderar ett stort frostat märkningsområde med färgade lockinsatser för att ge enkel providentifiering. Graderad, U-bottenform med 12,5 mm ytterdiameter. Steril, RNas-, DNas-, DNA- och endotoxinfri. Temperaturstabilitet till -196° C och autoklaverbar vid 121° C (2 bar).
  • Designad för lagring av biologiskt material, såsom mikroorganismer, mänskliga och djurceller, etc. i gasfasen av flytande kväve. VARNING: endast för forskningsändamål
  • PP, graderad, yttre-& Oslash; 12,5 mm, U-botten.
  • Stor frostad markeringsyta och färgade lockinsatser för enkel providentifiering.
  • Temperaturstabilitet till -196° C.
  • Sterilitet/SAL (Sterility Assurance Level) 10 3< /supera> .
  • γ-strålsteril och autoklaverbar vid 121° C (2 bar), enl. DIN EN 285.
  • Kärl utan stativring kan centrifugeras upp till RZB 14000.
  • BIO-CERT &handel; Cellkulturkvalitet: Fri från humant DNA, RNas, DNas, pyrogener och icke cytotoxiskt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DIN EN 285
Diameter (metrisk) 12.5 mm
Produkttyp Kryogent förvaringsrör
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 2.0 mL
Bottenform Fristående U-botten
Material Polypropen
Examen Upp till 1,8 ml
RNase fri Ja
Sterilitet Sterila
Dnase Free Ja
Höjd (metrisk) 49 mm
Förslutningstyp Skruvlock