Läs mer
Brand™ Kryotuber, PP, invändig gänga, skruvlock med silikontätning, BIO-CERT™ Cell Cuture Quality, steril
Handla allt Brand ProdukterBeskrivning
- Designad för lagring av biologiskt material, såsom mikroorganismer, mänskliga och djurceller, etc. i gasfasen av flytande kväve. VARNING: endast för forskningsändamål
- PP, graderad, yttre-& Oslash; 12,5 mm, U-botten.
- Stor frostad markeringsyta och färgade lockinsatser för enkel providentifiering.
- Temperaturstabilitet till -196° C.
- Sterilitet/SAL (Sterility Assurance Level) 10 3< /supera> .
- γ-strålsteril och autoklaverbar vid 121° C (2 bar), enl. DIN EN 285.
- Kärl utan stativring kan centrifugeras upp till RZB 14000.
- BIO-CERT &handel; Cellkulturkvalitet: Fri från humant DNA, RNas, DNas, pyrogener och icke cytotoxiskt
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN 285 |
| Diameter (metrisk) | 12.5 mm |
| Produkttyp | Kryogent förvaringsrör |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (metrisk) | 2.0 mL |
| Bottenform | U-botten |
| Material | Polypropen |
| Examen | Upp till 1,8 ml |
| RNase fri | Ja |
| Sterilitet | Sterila |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?