Läs mer
Brand™ Kryotuber, PP, invändig gänga, skruvlock med silikontätning, BIO-CERT™ Cell Cuture Quality, steril
Handla allt Brand Produkter
Höjd (metrisk):
48 mm
49 mm
Bottenform:
Self-standing U-bottom
U-botten
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Beskrivning
- Designad för lagring av biologiskt material, såsom mikroorganismer, mänskliga och djurceller, etc. i gasfasen av flytande kväve. VARNING: endast för forskningsändamål
- PP, graderad, yttre-& Oslash; 12,5 mm, U-botten.
- Stor frostad markeringsyta och färgade lockinsatser för enkel providentifiering.
- Temperaturstabilitet till -196° C.
- Sterilitet/SAL (Sterility Assurance Level) 10 3< /supera> .
- γ-strålsteril och autoklaverbar vid 121° C (2 bar), enl. DIN EN 285.
- Kärl utan stativring kan centrifugeras upp till RZB 14000.
- BIO-CERT &handel; Cellkulturkvalitet: Fri från humant DNA, RNas, DNas, pyrogener och icke cytotoxiskt
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN 285 |
| Diameter (metrisk) | 12.5 mm |
| Produkttyp | Kryogent förvaringsrör |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (metrisk) | 2.0 mL |
| Bottenform | Self-standing U-bottom |
| Material | Polypropen |
| Examen | Upp till 1,8 ml |
| RNase fri | Ja |
| Sterilitet | Sterila |
| Visa mer |