Learn More
Heathrow Scientific™ Kryogena flaskor
Artikelnummer. 11374015 Alle ansehen Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Färg:
Blandade (blå, röd, gul)
Vitt
Höjd (metrisk):
5 cm
7,5 cm
Packungsgröße:
Paket med 12
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Färg Höjd (metrisk) Packungsgröße
11374015 Vitt 5 cm Paket med 12
11394015 Vitt 7,5 cm Paket med 12
12305043 Blandade (blå, röd, gul) 5 cm Paket med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11374015 Lieferant Heathrow Scientific™ Lieferanten-Nr. HS2860A
 Begränsad artikel
I lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Välj storleken på lådan som krävs och matcha partitionen till dina rörkrav. Heathrow Scientific™ Kryogena flaskor är tillverkade av kartong med ventilationshål för att tillåta luftcirkulation.
  • Förvaras i LN 2 , eller i mekaniska frysar
  • Färger möjliggör enkel identifiering och sortering
  • Nedre ventilationshål för att möjliggöra snabbare cirkulation och avlägsnande av kall luft, ånga eller LN 2
  • Alla lådfotavtryck är 133 x 133 mm, välj mellan två olika höjder
  • Skiljeväggar måste beställas separat
Spezifikation
Färg Vitt
Material Kartong
Form Fyrkantig
Typ Cryo Box
Håller 1,5 till 2 ml rör
Inkluderar Lock
Kvantitet 12/Pk.
Mått (L x B x H) 133 x 133x 50 mm
Längd (engelska) 5,2 tum
Längd (metrisk) 13.3 cm
Bredd (engelska) 5,2 tum
Bredd (metrisk) 13.3 cm
Höjd (engelska) 2 tum
Höjd (metrisk) 5 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.