Läs mer
Taylor Wharton™ K-seriens kryogena lagringssystem 24K med CryoCon automatisk nivåkontroller
Produktkod. 11763769
Change view
Kapacitet (metrisk):
360 l
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
11763769 360 l
1 options
Produktkod. 11763769 Leverantör Taylor Wharton™ Leverantörsnummer 24K+M505K
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    279148.16 SEK
    250223.12 SEK / Paket med 1
    Save 28925.04 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-03-2027
De högkapacitets K-seriens system rymmer olika lagerhanteringssystem. De är kopplade till en flytande kvävetank med en slang och är utrustade med en CryoCon automatisk nivåregulator som övervakar och kontrollerar nivån av flytande kväve.
Kryogent system 24K
  • Ång- eller vätskelagring
  • Överlägsen vakuumprestanda
  • Vakuumkärl i rostfritt stål/hållbar pulverlackerad skåp
  • Castor monterad
  • Hög kapacitet – rymmer upp till 38 350 x 2 ml flaskor, eller upp till 739 500 x 0,25 ml sugrör
  • Rymmer olika lagerhanteringssystem
  • Slangen kopplar 24K till en flytande kvävetank
  • Lämplig för förvaring av biologiska prover eller större föremål såsom organ för transplantation
CryoCon-nivåsystem
  • Övervakar och kontrollerar nivån av flytande kväve
  • Efterlevnad av medicintekniska direktivet MDD 93/42 EG
  • Nivåvisning och automatisk påfyllning av kväve
  • Temperaturvisning och kontroll
  • Larm för hög temperatur, fel på nivåsensorn, låg kvävetillförsel, öppet lock och obehörig åtkomst
  • Tillåter manuell fyllning
  • Dataloggning med seriell port för PC eller skrivare
  • Samtidig eller sekventiell fyllning vid flera installationer
  • Anslutning för centraliserad gasbypassstyrning
  • Automatisk dimmning när locket är öppet
  • Snabb kylning när locket är stängt
  • Lösenordsstyrd åtkomst och programmering
  • Programvaruuppdateringar kan vidarebefordras via e-post
  • Tillgängliga alternativ inkluderar: RS 485-gränssnitt, gasbypass (individuellt), 4-20mA, 0-2 och 0-10V gränssnitt för temperaturmätning, CryoData PC-programvara, PC/PC-kabel
Specifikationer
Beskrivning Kryogent lagringssystem med CryoCon automatisk nivåregulator
För användning med (applikation) Högkapacitets kryogenisk lagring
Inkluderar CryoCon-kontroller
Kvantitet 1 st.
Vikt (engelska) 405.7 lb.
Vikt (metrisk) 184 kg
Mått (L x B x H) Exteriör 864 x 965 x 1118 mm
Statisk avdunstningshastighet 7 L/dag
Diameter (metrisk) 787 mm (hals)
Modell 24K
Statisk hålltid 52 dagar
Typ Cryokonservator 24K
Kapacitet (metrisk) 360 l