Läs mer
Thermo Scientific™ CryoMed™ Påse Fryspressar
Produktkod. 30968820 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Typ:
Delmed 2030-2
Gambro DF-200
Gambro DF-700
Nexell R4R9955 (Fenwal 4R5462)
Håller:
Bags (4)
Väskor (2)
Väskor (4)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 30968820
Brand: Thermo Scientific™ 4000317
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Utför frystillämpningar med kontrollerad hastighet med en frys med kontrollerad hastighet och dessa CryoMed-påsfryspressar.
Utför frystillämpningar med kontrollerad hastighet med en frys med kontrollerad hastighet och dessa Thermo Scientific™ CryoMed™ Påse Fryspressar.
Bag presses for Nexell, Fenwal, Gambro and Delmed. Bag capacities 2 to 4 bags.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Delmed 2030-2
För användning med (utrustning) CryoMed 7452, 7453, 7473, 7454, 7455, 7474, 7458
Håller Bags (4)