Läs mer
Thermo Scientific™ CryoMed™ Tillbehör för IVF-frysar med kontrollerad hastighet
Produktkod. 11859480 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Typ:
Flaskhållare
Halmhållare
Käpphållare
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11859480
Brand: Thermo Scientific™ 4000711
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Integrera Thermo Scientific™ CryoMed™ Controlled-Rate Frys IVF-tillbehör med ditt nuvarande system för ökad funktionalitet.
För användning i CryoMed 7456, 7457, 7475, 7458, 7459 och 7476 frysar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Flaskhållare
För användning med (utrustning) Alla CryoMed frysar med kontrollerad hastighet
Håller Flaskor