Läs mer
Thermo Scientific™ CryoMed™ med OPC UA, allmänt ändamål
BIOPHARMA
Produktkod. 17525865 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
17 l
34 l
48 l
Typ:
Frys med kontrollerad hastighet och skrivare
Frys med kontrollerad hastighet utan skrivare
Frystare med kontrollerad hastighet utan skrivare
Elektriska krav:
220–230 V, 50–60 Hz
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Typ Elektriska krav
17525865 17 l Frys med kontrollerad hastighet utan skrivare 220–230 V, 50–60 Hz
17445173 34 l Frys med kontrollerad hastighet och skrivare 220–230 V, 50–60 Hz
17535865 34 l Frystare med kontrollerad hastighet utan skrivare 220–230 V, 50–60 Hz
17545865 48 l Frys med kontrollerad hastighet och skrivare 220–230 V, 50–60 Hz
17555865 48 l Frys med kontrollerad hastighet utan skrivare 220–230 V, 50–60 Hz
17515865 17 l Frys med kontrollerad hastighet och skrivare 220–230 V, 50–60 Hz
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 17525865 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer TSCM17SV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    457235.00 SEK
    445997.93 SEK / Paket med 1
    Save 11237.07 SEK
    2% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Thermo Scientific CryoMed frysar med kontrollerad hastighet med OPC UA är designade med tillförlitlighet, skydd och dataspårbarhet i åtanke för din provberedning och GMP produktionsbehov.
För kunder inom cell- och genterapi och vaccinproduktion, CryoMed med OPC UA ger exakta, repeterbara frysningsresultat som skyddar prover från intracellulär frysning. CryoMed-funktionerna OPC UA seriell kommunikation (ethernet), levereras med standard fabrikscertifieringar, ger förbättrad dataspårbarhet via ett användargränssnitt med pekskärm och erbjuder anpassningsbara frysprofiler samtidigt som de stöder 21 CFR part 11 och GMP behov.
Användarvänlig drift med förbättrad dataspårbarhet
  • Intuitiv pekskärmsskärm möjliggör enkel installation, drift och granskning av en fryskörning
  • OPC UA (ethernet) seriellt kommunikationsprotokoll
  • Fabriksutfärdade certifikat
  • Sex förinställda frysprofiler och plats för upp till 14 användardefinierade,“ beställnings-” frysa profiler
  • Integrerad pekskärmsgränssnitt loggar användning och händelser för att stödja 21 CFR del 11-krav
  • USB dataexport av .pdf-fil körloggar stöder 21 CFR del 11
  • Användarsäkerhet: 3 nivåer av användartillgänglighet
  • “Spring sist” funktionen gör att samma profil kan köras i följd med en knapptryckning
  • Dator-gränssnittsprogramvara ger fjärrstyrning, körgranskning och skapande av anpassade profiler
övervakning i realtid för provskydd
  • Kammar- och provtemperaturer övervakas av termoelement av typ T, vilket eliminerar fördröjningstid och tillhandahåller“ realtid” lyhördhet
  • Standardlarm för att varna användare om termoelementfel, värmarfel, höga/låga temperaturgränser, temperaturspårning, strömavbrott och slutförande av körning
  • Fjärralarmkontakter
  • Termoskrivare som tillval
Pålitlig temperaturprestanda för användning med hög genomströmning
  • Dubbla magnetventiler är designade för att vågara LN2-insprutningsvolymen för exakt temperaturkontroll och Accelererad frysning
  • Indikator för förebyggande underhåll för byte av LN2-solenoid begränsar stilleståndstiden
  • Temperaturkontroll och enhetlighet uppnås via ett ringsystem för lufthantering och flytande kväve
  • Kompatibel med VHP rengöringstekniker
  • Miljövänligt isolerskum
  • Typ 304 rostfritt stål med exteriör pulverlackerad finish
Garanti varierar beroende på region. Kontakta din lokala representant för mer information
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Frys med kontrollerad hastighet utan skrivare
Kapacitet (metrisk) 17 l
Temperaturområde -180 °C till +50 °C
Antal dörrar 1
Skåpsmaterial Rostfritt stål
Exteriör finish Pulverlackerat stål
Certifikat och efterlevnad CE
Stil Benchtop
Visa Användargränssnitt för pekskärm
Garanti Garanti varierar beroende på region. Kontakta din lokala säljare för mer information
Provladdning Frontmatad
Mått (DxBxH) Exteriör 24,3 x 37,3 x 21,7 (61 x 94,7 x 55,1 cm)
Mått (D x B x H) Inredning 13 x 7 x 12 tum (33 x 17,8 x 30,5 cm)
Övervakningsalternativ Alarms, Remote Alarm Contacts
Datautgångar USB och OPC UA (ethernet)
Dataloggning ombord Ja
PC programmerbarhet PC Interface programvara stöds
Anslutningsmöjligheter Thermo Fisher Connect-kompatibel
Amperage 12 A
Pluggtyp CEE 7/7
Spänning 208/230 V
Elektriska krav 220–230 V, 50–60 Hz
Flaska Kapacitet <380
Kompressor Air-cooled
Vikt (engelska) 154 lb.