Läs mer
Thermo Scientific™ CryoMed™ Sensorer
Handla allt Thermo Scientific Produkter
För användning med (utrustning):
1.2/2.0 Cryo Tubes i CryoMed
4.0/5.0 Cryo Tubes i CryoMed
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Förbättra funktionaliteten hos Thermo Scientific™ Cryomed™ frysar med kontrollerad hastighet med dessa CryoMed-sensorer.
Funktioner
- Termoelementsensorer för kryorör, manöverhalm och prover från flaskor
- Inkluderar hankontakt
Rekommenderas för:
Tillämpningar för frysning med kontrollerad hastighet
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Termoelementsensor |
| Typ | Termoelementsensor |
| Kapacitet (engelska) | 7,06 cu. ft. |
| Kapacitet (metrisk) | 2 mL |
| För användning med (utrustning) | 1.2/2.0 Cryo Tubes i CryoMed |
| Pluggtyp | Manlig |
| Håller | Cryo Tube, Slidhalm, Vial |