Läs mer
Thermo Scientific™ CryoMed™ Frys med kontrollerad hastighet, allmänt
Produktkod. 17191802 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
17 l
34 l
48 l
Elektriska krav:
220–230 V, 50/60 Hz
Modell:
Allmänt med skrivare
Allmänt utan skrivare
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Elektriska krav Modell Förpackningsstorlek
17191802 34 l 220–230 V, 50/60 Hz Allmänt med skrivare -
17171802 17 l 220–230 V, 50/60 Hz Allmänt med skrivare -
17111812 48 l 220–230 V, 50/60 Hz Allmänt med skrivare -
17181802 17 l 220–230 V, 50/60 Hz Allmänt utan skrivare -
17101812 34 l 220–230 V, 50/60 Hz Allmänt utan skrivare -
17121812 48 l 220–230 V, 50/60 Hz Allmänt utan skrivare Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 17191802 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer TSCM34PV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    416565.00 SEK
    313576.99 SEK / Paket med 1
    Save 102988.01 SEK
    24% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Thermo Scientific CryoMed Controlled-Rate frysar (CRF) är designade med tillförlitlighet, skydd och dataspårbarhet i åtanke för dina provberedningsbehov.
För kunder inom forskning, cell- och genterapi, vaccinproduktion och biobanking ger CryoMed Controlled-Rate frys (CRF) exakta, repeterbara frysningsresultat som skyddar prover från intracellulär frysning. CryoMed CRF har förbättrad dataspårbarhet via ett användargränssnitt med pekskärm och erbjuder anpassningsbara frysprofiler samtidigt som den stöder 21 CFR del 11 och GMP-behov.
Thermo Scientific CryoMed Controlled-Rate Freezers (CRF) är designade med tillförlitlighet, skydd och dataspårbarhet i åtanke för dina provförberedelser och GMP produktionsbehov.
Användarvänlig drift med förbättrad dataspårbarhet
  • Intuitiv pekskärmsskärm möjliggör enkel installation, drift och granskning av en fryskörning
  • Sex förinställda frysprofiler och plats för upp till 14 användardefinierade, 'anpassade' frysprofiler
  • Integrerad pekskärmsgränssnitt loggar användning och händelser för att stödja 21 CFR del 11-krav
  • USB dataexport av .pdf fil körloggar stöd 21 CFR del 11
  • Användarsäkerhet: 3 nivåer av användartillgänglighet
  • Funktionen 'Kör sist' gör att samma profil kan köras i följd med ett knapptryck.
  • Dator-gränssnittsprogramvara ger fjärrstyrning, körgranskning och skapande av anpassade profiler
övervakning i realtid för provskydd
  • Kammar- och provtemperaturer övervakas av typ T-termoelement, vilket eliminerar fördröjningstid och ger 'realtids' responsivitet
  • Standardlarm för att varna användare om termoelementfel, värmarfel, höga/låga temperaturgränser, temperaturspårning, strömavbrott och slutförande av körning
  • Fjärralarmkontakter
  • Termoskrivare som tillval
Pålitlig temperaturprestanda för användning med hög genomströmning
  • Dubbla magnetventiler är designade för att vågara LN2-insprutningsvolymen för exakt temperaturkontroll och Accelererad frysning
  • Indikator för förebyggande underhåll för byte av LN2-solenoid begränsar stilleståndstiden
  • Temperaturkontroll och enhetlighet uppnås via ett ringsystem för lufthantering och flytande kväve
  • Kompatibel med VHP rengöringstekniker
  • Miljövänligt isolerskum
  • Typ 304 rostfritt stål med exteriör pulverlackerad finish
Garantin varierar beroende på region. Kontakta din lokala representant för mer information
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Frys med kontrollerad hastighet
Kapacitet (engelska) 1,2 cu. ft.
Kapacitet (metrisk) 34 l
Temperaturområde -180 °C till +50 °C
Antal dörrar 1
Skåpsmaterial Rostfritt stål
Exteriör finish Pulverlackerat stål
Certifikat och efterlevnad CE
Stil Fristående
Visa Användargränssnitt för pekskärm
Garanti Garanti varierar beroende på region. Kontakta din lokala säljare för mer information
Modell Allmänt med skrivare
Provladdning Frontmatad
Mått (DxBxH) Exteriör 24,3 x 43,3 x 21,7 tum (61 x 109,9 x 55,1 cm)
Mått (D x B x H) Inredning 13 x 13 x 12 tum (33 x 33 x 30,5 cm)
Övervakningsalternativ Larm, fjärrstyrda larmkontakter
Datautgångar USB-dataexport
Dataloggning ombord Ja
PC programmerbarhet Dator-gränssnittsprogramvara som stöds
Anslutningsmöjligheter Thermo Fisher Connect-kompatibel
Amperage 12 A
Pluggtyp EU
Spänning 208/230 V
Elektriska krav 220–230 V, 50/60 Hz
Flaska Kapacitet <800
Kompressor Luftkyld
Vikt (engelska) 174 lb.
Vikt (metrisk) 78.9 kg