Beskrivning
- Kraftfull kryogen slipning genom slag och friktion, upp till 30 Hz
- 3 olika sliplägen (kryogen, torr eller våt vid omgivningstemperatur)
- Stängt LN 2 -system (autofyll) för ökad säkerhet, undviker användarens kontakt med LN2
- Slipburkar med skruvlock för bekväm, läckagesäker drift
- Brett utbud av tillbehör inklusive olika LN 2 matningssystem, burkar och bollstorlekar, adapterställ, material
- Låg LN2-förbrukning
- Tydligt strukturerat användargränssnitt, minne för 9 SOP
- Programmerbara kyl- och slipcykler (10 sek. till 99 min.)
- Keramikburk finns
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | CryoMill |
| Certifikat och efterlevnad | CE-certifierad |
| Mått (L x B x H) | 675 x 385 x 370 mm |
| Elektriska krav | 100/240 V, 50/60 Hz |
| För användning med (applikation) | Jordbruk, biologi, kemi/plast, byggmaterial, teknik/elektronik, miljö/återvinning, livsmedel, geologi/metallurgi, glas/keramik, medicin/läkemedel |
| Höjd (metrisk) | 370 mm |
| IP-betyg | IP30 |
| Längd (metrisk) | 675 mm |
| Fas | Enfas |
| Spänning | 100 till 240 V |
| Visa mer |