Läs mer
SPEX Certiprep™ CryoPlate aluminium
Handla allt SPEX Certiprep Produkter
För användning med (utrustning):
SPEX GenoGrinder 2010 homogenisator
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Kryoplåten 2189C håller proverna kalla under malningsprocessen 2010 Geno/Grinder™ .
- Den ska användas med den justerbara klämman 2189.
- För att använda, placera helt enkelt kryoplåten ovanpå flaskor eller titerplattor laddade i den justerbara klämman. Fäst den justerbara klämman och starta sedan slipprocessen.
- Kryoplattan kan också användas tillsammans med kryoblock för flaskor eller 2650 kryoadapter för titerplattor.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | SPEX GenoGrinder 2010 homogenisator |
| Material | Aluminium |