Läs mer
- Home
- Products
- Kylförvaringsprodukter
- Tillbehör till kyl och frys
- Thermo Scientific™ CryoPlus™ Kapslar, ramar och avdelare
Thermo Scientific™ CryoPlus™ Kapslar, ramar och avdelare
Produktkod. 11841200 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
CryoPlus 1
CryoPlus 1, 2, 3, 4
CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3
CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4
CryoPlus 2
CryoPlus 3
CryoPlus 4
Håller:
Fenwal 4R5461 påsar (250 ml)
Fenwal 4R5462 påsar (500 ml)
Fenwal 4R9951 påsar (50 ml)
Flaskor (2 ml)
Gambro DF-200 påsar (500 ml)
Gambro DF-700 påsar (700 ml)
Påsar (25 ml)
Typ:
Canister Cane Storage, Vapor Phase
Glidande kapsel
Kassetter
Plattformsavdelare
Ramar, Vapor Phase
Ramar, flytande fas
Ramar, flytande fas; Påsekapacitet 250ml påse, Fenwal 4R5461, Rymmer 4 kassetter
Ramar, flytande fas; Påskapacitet 700ml, Gambro DF-700, Rymmer 4 kassetter
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Paket med 6
Varje
20 product options available for selection
| Produktkod. | För användning med (utrustning) | Håller | Typ | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 11841200 | CryoPlus 3 | Gambro DF-200 påsar (500 ml) | Plattformsavdelare | Varje |
| 11851200 | CryoPlus 3 | Gambro DF-700 påsar (700 ml) | Plattformsavdelare | Varje |
| 11861200 | CryoPlus 4 | Gambro DF-200 påsar (500 ml) | Plattformsavdelare | Varje |
| 11857993 | CryoPlus 2 | Fenwal 4R5462 påsar (500 ml) | Plattformsavdelare | Varje |
| 10705725 | CryoPlus 1, 2, 3, 4 | Gambro DF-200 påsar (500 ml) | Kassetter | Varje |
| 17843394 | CryoPlus 1, 2, 3, 4 | Gambro DF-700 påsar (700 ml) | Kassetter | - |
| 10091584 | CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 | Fenwal 4R5461 påsar (250 ml) | Kassetter | Varje |
| 10386764 | CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 | Fenwal 4R5462 påsar (500 ml) | Kassetter | Varje |
| 15549251 | CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 | Gambro DF-200 påsar (500 ml) | Kassetter | Varje |
| 15542066 | CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3 | Gambro DF-700 påsar (700 ml) | Kassetter | 1 uppsättning |
| 11821200 | CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3 | Gambro DF-200 påsar (500 ml) | Ramar, flytande fas; Påsekapacitet 250ml påse, Fenwal 4R5461, Rymmer 4 kassetter | Varje |
| 11831200 | CryoPlus 1, 2, 3, 4 | Fenwal 4R5462 påsar (500 ml) | Ramar, flytande fas | Varje |
| 15700797 | CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3 | Fenwal 4R5461 påsar (250 ml) | Ramar, flytande fas; Påskapacitet 700ml, Gambro DF-700, Rymmer 4 kassetter | Varje |
| 11847993 | CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 | Fenwal 4R5462 påsar (500 ml) | Ramar, flytande fas; Påskapacitet 700ml, Gambro DF-700, Rymmer 4 kassetter | Varje |
| 15511701 | CryoPlus 1, 2, 3, 4 | Flaskor (2 ml) | Canister Cane Storage, Vapor Phase | Varje |
| 12790348 | CryoPlus 1, 2, 3, 4 | Fenwal 4R9951 påsar (50 ml) | Kassetter | Varje |
| 15247476 | CryoPlus 1 | Fenwal 4R9951 påsar (50 ml) | Plattformsavdelare | Varje |
| 15227476 | CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 | Fenwal 4R9951 påsar (50 ml) | Ramar, Vapor Phase | Paket med 6 |
| 15366524 | CryoPlus 1, 2, 3, 4 | Fenwal 4R9951 påsar (50 ml) | Ramar, flytande fas; Påskapacitet 700ml, Gambro DF-700, Rymmer 4 kassetter | Varje |
| 15855232 | CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3 | Påsar (25 ml) | Glidande kapsel | - |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Produktkod.
11841200
Leverantör
Thermo Scientific™
Leverantörsnummer
4000047
-
34790.00 SEK
33932.16 SEK / Paket med 1
Save 857.84 SEK
2% Av
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel.
Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-10-2026
Logga inför att se lagersaldo.
Logga inför att se lagersaldo.
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Maximera kapaciteten och skydda provets integritet. Thermo Scientific™ CryoPlus™ Kapslar, ramar och avdelare är för användning med CryoPlus LN2 kryokonserveringssystem. Idealisk för att lagra blod, blodkomponenter och benmärg.
Ramar (flytande)
- 50 ml påsekapacitet, Fenwal 4R9951, rymmer 7 kapslar
- 250 ml påsekapacitet, Fenwal 4R5461, rymmer 4 kapslar
- 500 ml påsekapacitet, Fenwal 4R5462, rymmer 4 kapslar
- 500 ml påskapacitet, Gambro DF-200, rymmer 4 dunkar
- 700 ml påskapacitet, Gambro DF-700, rymmer 4 dunkar
Kapslar
- 50 ml påsekapacitet, Fenwal 4R9951, svängarmsbehållare
- 250 ml påsekapacitet, Fenwal 4R5461, glidande kapsel
- 500 ml påsekapacitet, Fenwal 4R5462, glidande kapsel
- 500mL påskapacitet, Gambro DF-200, glidburk
- 500 ml påskapacitet, Gambro DF-200, svängarmsbehållare
- 700 ml påskapacitet, Gambro DF-700, skjutarmsbehållare
- 700 ml påskapacitet, Gambro DF-700, svängarmsbehållare
Plattformsavdelare
- 50 ml Fenwal 4R9951 för ramar och kapslar
- 250 ml Fenwal 4R5461 för ramar och kapslar
- 500 ml Fenwal 4R5462 för ramar och kapslar
- 500mL Gambro DF-200 för ramar och dunkar
- 700mL Gambro DF-700 för ramar och dunkar
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Plattformsavdelare |
| Kapacitet (metrisk) | 700 mL |
| Dörr stil | Glidande |
| För användning med (utrustning) | CryoPlus 3 |
| Håller | Gambro DF-200 påsar (500 ml) |