Läs mer
Thermo Scientific™ CryoPlus™ Kapslar, ramar och avdelare
Handla allt Thermo Scientific Produkter
För användning med (utrustning):
CryoPlus 1
CryoPlus 1, 2, 3, 4
CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3
CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4
CryoPlus 2
CryoPlus 3
CryoPlus 4
Håller:
Fenwal 4R5461 påsar (250 ml)
Fenwal 4R5462 påsar (500 ml)
Fenwal 4R9951 påsar (50 ml)
Flaskor (2 ml)
Gambro DF-200 påsar (500 ml)
Gambro DF-700 påsar (700 ml)
Påsar (25 ml)
Typ:
Canister Cane Storage, Vapor Phase
Glidande kapsel
Kassetter
Plattformsavdelare
Ramar, Vapor Phase
Ramar, flytande fas
Ramar, flytande fas; Påsekapacitet 250ml påse, Fenwal 4R5461, Rymmer 4 kassetter
Ramar, flytande fas; Påskapacitet 700ml, Gambro DF-700, Rymmer 4 kassetter
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Paket med 6
Varje
Beskrivning
Maximera kapaciteten och skydda provets integritet. Thermo Scientific™ CryoPlus™ Kapslar, ramar och avdelare är för användning med CryoPlus LN2 kryokonserveringssystem. Idealisk för att lagra blod, blodkomponenter och benmärg.
Ramar (flytande)
- 50 ml påsekapacitet, Fenwal 4R9951, rymmer 7 kapslar
- 250 ml påsekapacitet, Fenwal 4R5461, rymmer 4 kapslar
- 500 ml påsekapacitet, Fenwal 4R5462, rymmer 4 kapslar
- 500 ml påskapacitet, Gambro DF-200, rymmer 4 dunkar
- 700 ml påskapacitet, Gambro DF-700, rymmer 4 dunkar
Kapslar
- 50 ml påsekapacitet, Fenwal 4R9951, svängarmsbehållare
- 250 ml påsekapacitet, Fenwal 4R5461, glidande kapsel
- 500 ml påsekapacitet, Fenwal 4R5462, glidande kapsel
- 500mL påskapacitet, Gambro DF-200, glidburk
- 500 ml påskapacitet, Gambro DF-200, svängarmsbehållare
- 700 ml påskapacitet, Gambro DF-700, skjutarmsbehållare
- 700 ml påskapacitet, Gambro DF-700, svängarmsbehållare
Plattformsavdelare
- 50 ml Fenwal 4R9951 för ramar och kapslar
- 250 ml Fenwal 4R5461 för ramar och kapslar
- 500 ml Fenwal 4R5462 för ramar och kapslar
- 500mL Gambro DF-200 för ramar och dunkar
- 700mL Gambro DF-700 för ramar och dunkar
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Plattformsavdelare |
| Kapacitet (metrisk) | 700 mL |
| Dörr stil | Glidande |
| För användning med (utrustning) | CryoPlus 1 |
| Håller | Fenwal 4R9951 påsar (50 ml) |