Läs mer
Thermo Scientific™ CryoPlus™ Kapslar, ramar och avdelare
Produktkod. p-4530480 Handla allt Thermo Scientific Produkter
För användning med (utrustning):
CryoPlus 1
CryoPlus 1, 2, 3, 4
CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3
CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4
CryoPlus 2
CryoPlus 3
CryoPlus 4
Håller:
Fenwal 4R5461 påsar (250 ml)
Fenwal 4R5462 påsar (500 ml)
Fenwal 4R9951 påsar (50 ml)
Flaskor (2 ml)
Gambro DF-200 påsar (500 ml)
Gambro DF-700 påsar (700 ml)
Påsar (25 ml)
Typ:
Canister Cane Storage, Vapor Phase
Glidande kapsel
Kassetter
Plattformsavdelare
Ramar, Vapor Phase
Ramar, flytande fas
Ramar, flytande fas; Påsekapacitet 250ml påse, Fenwal 4R5461, Rymmer 4 kassetter
Ramar, flytande fas; Påskapacitet 700ml, Gambro DF-700, Rymmer 4 kassetter
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Paket med 6
Varje
Produktkod. 11841200
Brand: Thermo Scientific™ 4000047
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Maximera kapaciteten och skydda provets integritet med Thermo Scientific™ CryoPlus™ Kapslar, ramar och avdelare, för användning med CryoPlus™ LN2 kryokonserveringssystem.
Maximera kapaciteten och skydda provets integritet. Thermo Scientific™ CryoPlus™ Kapslar, ramar och avdelare är för användning med CryoPlus LN2 kryokonserveringssystem. Idealisk för att lagra blod, blodkomponenter och benmärg.
Ramar (flytande)
  • 50 ml påsekapacitet, Fenwal 4R9951, rymmer 7 kapslar
  • 250 ml påsekapacitet, Fenwal 4R5461, rymmer 4 kapslar
  • 500 ml påsekapacitet, Fenwal 4R5462, rymmer 4 kapslar
  • 500 ml påskapacitet, Gambro DF-200, rymmer 4 dunkar
  • 700 ml påskapacitet, Gambro DF-700, rymmer 4 dunkar
Kapslar
  • 50 ml påsekapacitet, Fenwal 4R9951, svängarmsbehållare
  • 250 ml påsekapacitet, Fenwal 4R5461, glidande kapsel
  • 500 ml påsekapacitet, Fenwal 4R5462, glidande kapsel
  • 500mL påskapacitet, Gambro DF-200, glidburk
  • 500 ml påskapacitet, Gambro DF-200, svängarmsbehållare
  • 700 ml påskapacitet, Gambro DF-700, skjutarmsbehållare
  • 700 ml påskapacitet, Gambro DF-700, svängarmsbehållare
Plattformsavdelare
  • 50 ml Fenwal 4R9951 för ramar och kapslar
  • 250 ml Fenwal 4R5461 för ramar och kapslar
  • 500 ml Fenwal 4R5462 för ramar och kapslar
  • 500mL Gambro DF-200 för ramar och dunkar
  • 700mL Gambro DF-700 för ramar och dunkar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Plattformsavdelare
Kapacitet (metrisk) 700 mL
Dörr stil Glidande
För användning med (utrustning) CryoPlus 3
Håller Gambro DF-200 påsar (500 ml)