Läs mer
Thermo Scientific™ CryoPlus™ Serieställ och hållare
Produktkod. 10011684 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Typ:
2 ml injektionsflaska
Fyrkantigt ställ, ångfas
Fyrkantigt ställ, flytande fas
Pilspetsställ, Vapor Phase
Pilspetsställ, flytande fas
Vertikalt ställ
Vertikalt ställ, flytande fas
Inkluderar:
10 kartonger med 81 cellavdelare
11 kartonger med 100 cellavdelare
11 lådor i rostfritt stål med 100 cellavdelare
11 lådor i rostfritt stål med 81 cellavdelare
12 kartonger med 100 cellavdelare
12 kartonger med 81 cellavdelare
12 lådor i rostfritt stål med 81 cellavdelare
13 kartonger med 100 cellavdelare
13 kartonger med 81 cellavdelare
13 lådor i rostfritt stål med 100 cellavdelare
4 lådor
5 kartonger (100 celldelare)
6 kartonger med 100 cellavdelare
7 kartonger med 100 cellavdelare
7 kartonger med 81 cellavdelare
8 kartonger med 100 cellavdelare
Förpackningsstorlek:
Varje
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Inkluderar unitSize
10011684 2 ml injektionsflaska 6 kartonger med 100 cellavdelare Varje
10294604 2 ml injektionsflaska 11 kartonger med 100 cellavdelare Varje
15186265 Fyrkantigt ställ, ångfas 11 lådor i rostfritt stål med 100 cellavdelare Varje
10355914 Fyrkantigt ställ, ångfas 7 kartonger med 100 cellavdelare Varje
10315964 Fyrkantigt ställ, flytande fas 13 kartonger med 100 cellavdelare Varje
11894540 Fyrkantigt ställ, flytande fas 13 lådor i rostfritt stål med 100 cellavdelare Varje
10254564 Fyrkantigt ställ, flytande fas 8 kartonger med 100 cellavdelare Varje
11786509 Fyrkantigt ställ, flytande fas 7 kartonger med 100 cellavdelare Varje
10795715 Fyrkantigt ställ, flytande fas 12 kartonger med 100 cellavdelare Varje
10376174 Pilspetsställ, flytande fas 7 kartonger med 81 cellavdelare Varje
10386174 Pilspetsställ, flytande fas 13 kartonger med 81 cellavdelare Varje
10375764 Pilspetsställ, flytande fas 10 kartonger med 81 cellavdelare Varje
15531724 Pilspetsställ, Vapor Phase 11 lådor i rostfritt stål med 81 cellavdelare Varje
11834770 Pilspetsställ, flytande fas 12 kartonger med 81 cellavdelare Varje
15742522 Pilspetsställ, flytande fas 12 lådor i rostfritt stål med 81 cellavdelare Varje
10264564 Vertikalt ställ 4 lådor Varje
10506474 Vertikalt ställ, flytande fas 5 kartonger (100 celldelare) Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Produktkod. 10011684 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 4000005
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Öka användbarheten av Thermo Scientific™ CryoPlus™ LN2 lagringssystem med CryoPlus Serieställ och hållare.
Vertikala ställ, flytande fas
  • 2mL, 5 kartonger (100 cellavdelare)
  • 2mL, 12 kartonger (25-cellsavdelare)
Vertikala ställ, ångfas
  • 2mL, 4 kartonger (100 cellavdelare)
Fyrkantiga ställ, flytande fas
  • 2mL, 12 kartonger (100 cellavdelare)
  • 2mL, 13 kartonger (100 cellavdelare)
  • 2mL, 13 lådor i rostfritt stål (100 cellavdelare)
  • 4 ml, 8 kartonger (avdelare med 100 celler)
  • 4 ml, 8 lådor i rostfritt stål (100 cellavdelare)
  • 5 ml, 7 kartonger (100 cellavdelare)
Fyrkantiga ställ, ångfas
  • 2mL, 11 kartonger (100 cellavdelare)
  • 2mL, 11 lådor i rostfritt stål (100 cellavdelare)
  • 4 ml, 7 kartonger (avdelare med 100 celler)
  • 4mL, 7 lådor i rostfritt stål (100 cellavdelare)
  • 5 ml, 6 kartonger (100 cellavdelare)
Canister Cane Storage, Vapor Phase
  • 2mL, 4mL, 5mL injektionsflaska och halmrör, innehåller 8 burkar
Pilspetsställ, flytande fas
  • 2 ml, 12 kartonger (avdelare med 81 celler)
  • 2mL, 13 kartonger (81 cellavdelare)
  • 2 ml, 12 lådor i rostfritt stål (81 cellavdelare)
  • 4 ml, 8 kartonger (avdelare med 81 celler)
  • 4 ml, 8 lådor i rostfritt stål (81 cellavdelare)
  • 5 ml, 7 kartonger (avdelare med 81 celler)
Pilspetsställ, Vapor Phase
  • 2mL, 11 kartonger (81 cellavdelare)
  • 2mL, 11 lådor i rostfritt stål (81 cellavdelare)
  • 2mL, 10 kartonger (81 cell avdelare)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ 2 ml injektionsflaska
Kapacitet (metrisk) 5 mL
För användning med (utrustning) CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4
Inkluderar 6 kartonger med 100 cellavdelare
Håller 6 lådor/ställ