Beskrivning
Öka användbarheten av Thermo Scientific™ CryoPlus™ LN2 lagringssystem med CryoPlus Serieställ och hållare.
Vertikala rack, flytande fas
- 2 ml, 5 kartonger (100-celldelare)
- 2 ml, 12 kartonger (25 celldelare)
Vertikala rack, ångfas
- 2 ml, 4 kartonger (100 celldelare)
Fyrkantiga rack, flytande fas
- 2 ml, 12 kartonger (100-celldelare)
- 2 ml, 13 kartonger (100-celldelare)
- 2 ml, 13 rostfria stållådor (100 celldelare)
- 4 ml, 8 kartonger (100 celldelare)
- 4 ml, 8 rostfria stålboxar (100-celldelare)
- 5 ml, 7 kartonger (100 celldelare)
Fyrkantiga rack, ångfas
- 2 ml, 11 kartonger (100 celldelare)
- 2 ml, 11 rostfria stållådor (100-celldelare)
- 4 ml, 7 kartonger (100 celldelare)
- 4 ml, 7 rostfria stålboxar (100-celldelare)
- 5 ml, 6 kartonger (100 celldelare)
Lagring av behållare med rör, ångfas
- 2 ml, 4 ml, 5 ml flaskor och halmrör, inkluderar 8 behållare
Pilspetsrack, vätskefas
- 2 ml, 12 kartonger (81 celldelare)
- 2 ml, 13 kartonger (81 celldelare)
- 2 ml, 12 rostfria stållådor (81 celldelare)
- 4 ml, 8 kartonger (81 celldelare)
- 4 ml, 8 rostfria stållådor (81 celldelare)
- 5 ml, 7 kartonger (81 celldelare)
Arrowhead Racks, ångfas
- 2 ml, 11 kartonger (81 celldelare)
- 2 ml, 11 rostfria stållådor (81 celldelare)
- 2 ml, 10 kartonger (81 celldelare)
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Arrowhead Rack, ångfas |
| Kapacitet (engelska) | 7,06 kubikfot. |
| Kapacitet (metrisk) | 2 mL |
| För användning med (utrustning) | CryoPlus 1 |
| Inkluderar | 11 kartonger (81 cellavdelare) |
| Håller | 11 lådor/ställ |
| Rackkapacitet | 11 Lådor |