Läs mer
Thermo Scientific™ CryoPlus™ Lagringssystem
Produktkod. 11766509 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
340 L
Spänning:
200/230 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Spänning Förpackningsstorlek
11766509 340 L 200/230 V Varje
1 options
Produktkod. 11766509 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 7405TF
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    358392.79 SEK
    291603.79 SEK / Paket med 1
    Save 66789.00 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-06-2027
Öka värdefullt laboratorielagringsutrymme med Thermo Scientific™ CryoPlus™ Lagringssystem.
Öka värdefullt laboratorielagringsutrymme med Thermo Scientific™ CryoPlus™ lagringssystem, som lagrar upp till 38 500 flaskor (2,0 ml). Den idealiska kombinationen av flytande kväve, lagringstillförlitlighet och mikroprocessorteknologi, CryoPlus Series LN2 Storage System ger precis och exakt kontroll över alla parametrar utan komplicerad programmering.
Nyckelfunktioner
  • 16 förinställda ljud- och visuella larmkombinationer ger maximalt produktskydd
  • Automatisk avimning inbyggd i det manuella fyllningsindexet för att förbättra sikten under hämtning
  • Vätskenivåsensor och påfyllningsport inom vakuumutrymme, för maximal förvaring och sensorskydd
  • Frontmonterat nyckellås och bakmonterad infälld strömbrytare; kontrollpanelen kan också låsas
  • Temperaturhylsa (ingår) ger kallare temperaturer och effektiv ångfasdrift
Mikroprocessorkontroll
  • Exakt vätskenivåkontroll med över 16 parametrar; med autopåfyllningssystem
  • Kontrollpanel monterad ovanpå för bekväm åtkomst och enkel programmering av pekplattan
  • Digital temperatursensor placerad under locket; detta indikerar den högsta temperaturavläsningen inuti tanken
  • 24 trefärgade lysdioder visar kontinuerligt aktuell nivå av flytande kväve och börvärden för hög/låg nivå
  • Larmkontakter för fjärrövervakning av ackumulatortankens tillstånd
Hållbar konstruktion
  • Lågprofiltank med vakuumisolerad kammare i rostfritt stål
  • Motbalanserat lock med skummad, högdensitets polyuretanisolering; dedikerad ventil; 100 % friluft
  • Två oberoende, flexibla lockpackningar minskar fuktvandringen in i kammaren
  • Kraftiga hjul
  • 2 ml injektionsinjektionsflaskor baserat på rackkonfiguration
Beställningsinformation:
Valfria ställ, behållare, ramar och risers gör det möjligt att skapa ett organiserat lagersystem som ger optimal förvaring i vätske- eller ångfas. Kontakta din kundtjänstrepresentant för detaljer.
Innehåller:
CryoPlus 1 har 0,5 tum 45° utblåsning, 1,2 m (4 fot) flexibel slang. CryoPlus 2, 3 och 4 levereras med 0,5 tum 45° utbredning, 1,8 m (6 fot) flexibel slang.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Auto-Fill LN2 Cryo
Kapacitet (engelska) 12 007 cu. ft.
Kapacitet (metrisk) 340 L
Antal dörrar 1
Isolering Polyuretan
Mått (L x B x H) Exteriör 41,5 x 34,5 x 41 tum (105,4 x 87,6 x 104,1 cm)
Depth (engelska) Interiör 27,5 tum
Djup (metrisk) interiör 69.9 cm
Höjd (engelska) Exteriör 41 tum
Höjd (metrisk) Exteriör 104.1 cm
Längd (engelska) Exteriör 41,5 tum
Längd (metrisk) Exteriör 105.4 cm
Bredd (engelska) Exteriör 34,5 tum
Bredd (metrisk) Exteriör 87.6 cm
Diameter (engelska) 31 tum
Diameter (metrisk) 78.7 cm
Övervakningsalternativ Fjärralarmkontakter
Spänning 200/230 V
Elektriska krav 200/230 V, 50/60 Hz
Frekvens 50/60 Hz
Flaska Kapacitet 22 100 till 24 000
Fraktvikt (engelska) 550 lb.
Fraktvikt (metrisk) 249 kg
Vikt (engelska) 416 lb.
Vikt (metrisk) 188.7 kg
Håller Injektionsflaskor (38 500 x 2 ml)