Läs mer
Thermo Scientific™ CryoPlus™ lagringssystem
Produktkod. 11746509 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
90 l
200 l
340 l
552 l
Spänning:
200/230 V
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Spänning unitSize
11746509 90 l 200/230 V Varje
15831578 200 l 200/230 V Varje
17429263 340 l 200/230 V -
10365854 552 l 200/230 V Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 11746509 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 7401TF
Tillförlitliga lösningar för jordbrukstester
Använd kampanjkoden 28024
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Öka värdefullt laboratorieoratorielagringsutrymme med dessa kryogena lagringssystem.
Öka värdefullt laboratorieoratorielagringsutrymme med Thermo Scientific™ CryoPlus™ Storage Systems, som lagrar upp till 38 500 injektionsflaskor (2,0 ml). Den idealiska kombinationen av flytande kväve, lagringssäkerhet och mikroprocessorteknologi, CryoPlus serie LN 2 Storage System ger exakt och exakt kontroll över alla parametrar utan komplicerad programmering.
Nyckelfunktioner
  • 16 förinställda ljud- och visuella larmkombinationer ger maximalt produktskydd
  • Automatisk avimning inbyggd i det manuella fyllningsindexet för att förbättra sikten under hämtning
  • Vätskenivåsensor och påfyllningsport inom vakuumutrymme, för maximal förvaring och sensorskydd
  • Frontmonterat nyckellås och bakmonterad infälld strömbrytare; kontrollpanelen kan också låsas
  • Temperaturhylsa (ingår) ger kallare temperaturer och effektiv ångfasdrift
Mikroprocessorkontroll
  • Exakt vätskenivåkontroll med över 16 parametrar; med autopåfyllningssystem
  • Kontrollpanel monterad ovanpå för bekväm åtkomst och enkel programmering av pekplattan
  • Digital temperatursensor placerad under locket; detta indikerar den högsta temperaturavläsningen inuti tanken
  • 24 trefärgade lysdioder visar kontinuerligt aktuell nivå av flytande kväve och börvärden för hög/låg nivå
  • Larmkontakter för fjärrövervakning av ackumulatortankens tillstånd
Hållbar konstruktion
  • Lågprofiltank med vakuumisolerad kammare i rostfritt stål
  • Motvågarat lock med skummad på plats, högdensitetspolyuretanisolering; dedikerad ventil; 100 % avstånd
  • Två oberoende, flexibla lockpackningar minskar fuktvandringen in i kammaren
  • Kraftiga hjul
  • 2 ml injektionsinjektionsflaskor baserat på rackkonfiguration
Beställningsinformation:
Tillvalsställ, kanistrar, ramar och stigare gör att du kan skapa ett organiserat inventeringssystem som ger optimal förvaring i vätske- eller ångfas. Kontakta din kundtjänstrepresentant för mer information.
Inkluderar:
CryoPlus 1 har 0,5 tum 45°bloss, 4 fot. (1,2m) flexibel slang. CryoPlus 2, 3 och 4 kommer med 0,5 tum 45°bloss, 6 fot. (1,8 m) flexibel slang.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Auto-Fill LN2 Cryo
Kapacitet (engelska) 3,178 cu. ft.
Kapacitet (metrisk) 90 l
Antal dörrar 1
Kammarmaterial Rostfritt stål
Isolering Polyuretan
Mått (L x B x H) Exteriör 26 x 21,5 x 41 tum (66 x 54,6 x 104 cm)
Depth (engelska) Interiör 27,5 tum
Djup (metrisk) interiör 69.9 cm
Höjd (engelska) Exteriör 41 tum
Höjd (metrisk) Exteriör 104 cm
Längd (engelska) Exteriör 26 tum
Längd (metrisk) Exteriör 66 cm
Bredd (engelska) Exteriör 21,5 tum
Bredd (metrisk) Exteriör 54.6 cm
Diameter (engelska) 16 tum
Diameter (metrisk) 40.6 cm
Övervakningsalternativ Fjärralarmkontakter
Spänning 200/230 V
Elektriska krav 200 - 230 V 50/60 Hz
Frekvens 50/60 Hz
Flaska Kapacitet 5 500 till 6 318
Fraktvikt (engelska) 260 lb.
Fraktvikt (metrisk) 117.9 kg
Vikt (engelska) 214 lb.
Vikt (metrisk) 97.1 kg
Håller Injektionsflaskor (38 500 x 2 ml)