Beskrivning
Öka värdefullt laboratorieoratorielagringsutrymme med Thermo Scientific™ CryoPlus™ Storage Systems, som lagrar upp till 38 500 injektionsflaskor (2,0 ml). Den idealiska kombinationen av flytande kväve, lagringssäkerhet och mikroprocessorteknologi, CryoPlus serie LN 2 Storage System ger exakt och exakt kontroll över alla parametrar utan komplicerad programmering.
- 16 förinställda ljud- och visuella larmkombinationer ger maximalt produktskydd
- Automatisk avimning inbyggd i det manuella fyllningsindexet för att förbättra sikten under hämtning
- Vätskenivåsensor och påfyllningsport inom vakuumutrymme, för maximal förvaring och sensorskydd
- Frontmonterat nyckellås och bakmonterad infälld strömbrytare; kontrollpanelen kan också låsas
- Temperaturhylsa (ingår) ger kallare temperaturer och effektiv ångfasdrift
Mikroprocessorkontroll
- Exakt vätskenivåkontroll med över 16 parametrar; med autopåfyllningssystem
- Kontrollpanel monterad ovanpå för bekväm åtkomst och enkel programmering av pekplattan
- Digital temperatursensor placerad under locket; detta indikerar den högsta temperaturavläsningen inuti tanken
- 24 trefärgade lysdioder visar kontinuerligt aktuell nivå av flytande kväve och börvärden för hög/låg nivå
- Larmkontakter för fjärrövervakning av ackumulatortankens tillstånd
Hållbar konstruktion
- Lågprofiltank med vakuumisolerad kammare i rostfritt stål
- Motbalanserat lock med skummad, högdensitets polyuretanisolering; dedikerad ventil; 100 % friluft
- Två oberoende, flexibla lockpackningar minskar fuktvandringen in i kammaren
- Kraftiga hjul
- 2 ml injektionsinjektionsflaskor baserat på rackkonfiguration
Beställningsinformation:
Valfria ställ, behållare, ramar och risers gör det möjligt att skapa ett organiserat lagersystem som ger optimal förvaring i vätske- eller ångfas. Kontakta din kundtjänstrepresentant för detaljer.
Innehåller:
CryoPlus 1 har 0,5 tum 45° utblåsning, 1,2 m (4 fot) flexibel slang. CryoPlus 2, 3 och 4 levereras med 0,5 tum 45° utbredning, 1,8 m (6 fot) flexibel slang.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Auto-Fill LN2 Cryo |
| Kapacitet (engelska) | 12 007 cu. ft. |
| Kapacitet (metrisk) | 340 l |
| Antal dörrar | 1 |
| Kammarmaterial | Rostfritt stål |
| Isolering | Polyuretan |
| Mått (L x B x H) Exteriör | 41,5 x 34,5 x 41 tum (105,4 x 87,6 x 104,1 cm) |
| Depth (engelska) Interiör | 27,5 tum |
| Djup (metrisk) interiör | 69.9 cm |
| Höjd (engelska) Exteriör | 41 tum |
| Visa mer |