Läs mer
Thermo Scientific™ CryoPlus™ lagringssystem
Produktkod. p-4530719 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet (metrisk):
90 l
200 l
340 l
552 l
Spänning:
200/230 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11746509
Brand: Thermo Scientific™ 7401TF
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Öka värdefullt laboratorieoratorielagringsutrymme med dessa kryogena lagringssystem.
Öka värdefullt laboratorieoratorielagringsutrymme med Thermo Scientific™ CryoPlus™ Storage Systems, som lagrar upp till 38 500 injektionsflaskor (2,0 ml). Den idealiska kombinationen av flytande kväve, lagringssäkerhet och mikroprocessorteknologi, CryoPlus serie LN 2 Storage System ger exakt och exakt kontroll över alla parametrar utan komplicerad programmering.
Nyckelfunktioner
  • 16 förinställda ljud- och visuella larmkombinationer ger maximalt produktskydd
  • Automatisk avimning inbyggd i det manuella fyllningsindexet för att förbättra sikten under hämtning
  • Vätskenivåsensor och påfyllningsport inom vakuumutrymme, för maximal förvaring och sensorskydd
  • Frontmonterat nyckellås och bakmonterad infälld strömbrytare; kontrollpanelen kan också låsas
  • Temperaturhylsa (ingår) ger kallare temperaturer och effektiv ångfasdrift
Mikroprocessorkontroll
  • Exakt vätskenivåkontroll med över 16 parametrar; med autopåfyllningssystem
  • Kontrollpanel monterad ovanpå för bekväm åtkomst och enkel programmering av pekplattan
  • Digital temperatursensor placerad under locket; detta indikerar den högsta temperaturavläsningen inuti tanken
  • 24 trefärgade lysdioder visar kontinuerligt aktuell nivå av flytande kväve och börvärden för hög/låg nivå
  • Larmkontakter för fjärrövervakning av ackumulatortankens tillstånd
Hållbar konstruktion
  • Lågprofiltank med vakuumisolerad kammare i rostfritt stål
  • Motvågarat lock med skummad på plats, högdensitetspolyuretanisolering; dedikerad ventil; 100 % avstånd
  • Två oberoende, flexibla lockpackningar minskar fuktvandringen in i kammaren
  • Kraftiga hjul
  • 2 ml injektionsinjektionsflaskor baserat på rackkonfiguration
Beställningsinformation:
Tillvalsställ, kanistrar, ramar och stigare gör att du kan skapa ett organiserat inventeringssystem som ger optimal förvaring i vätske- eller ångfas. Kontakta din kundtjänstrepresentant för mer information.
Inkluderar:
CryoPlus 1 har 0,5 tum 45°bloss, 4 fot. (1,2m) flexibel slang. CryoPlus 2, 3 och 4 kommer med 0,5 tum 45°bloss, 6 fot. (1,8 m) flexibel slang.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Auto-Fill LN2 Cryo
Kapacitet (engelska) 3,178 cu. ft.
Kapacitet (metrisk) 90 l
Antal dörrar 1
Kammarmaterial Rostfritt stål
Isolering Polyuretan
Mått (L x B x H) Exteriör 26 x 21,5 x 41 tum (66 x 54,6 x 104 cm)
Depth (engelska) Interiör 27,5 tum
Djup (metrisk) interiör 69.9 cm
Höjd (engelska) Exteriör 41 tum
Höjd (metrisk) Exteriör 104 cm
Längd (engelska) Exteriör 26 tum
Längd (metrisk) Exteriör 66 cm
Bredd (engelska) Exteriör 21,5 tum
Bredd (metrisk) Exteriör 54.6 cm
Diameter (engelska) 16 tum
Diameter (metrisk) 40.6 cm
Övervakningsalternativ Fjärralarmkontakter
Spänning 200/230 V
Elektriska krav 200 - 230 V 50/60 Hz
Frekvens 50/60 Hz
Flaska Kapacitet 5 500 till 6 318
Fraktvikt (engelska) 260 lb.
Fraktvikt (metrisk) 117.9 kg
Vikt (engelska) 214 lb.
Vikt (metrisk) 97.1 kg
Håller Injektionsflaskor (38 500 x 2 ml)