Läs mer
Thermo Scientific™ CryoPlus™ Vapor Phase Platform Risers och ramar
Produktkod. 10673175 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
CryoPlus 1 och 2, ställ 4000001, 4000002, 4000379
CryoPlus 1 och 2, ställ 4000003, 4000004, 4000011
CryoPlus 1, ställ # 4000005
CryoPlus 3, ställ 4000001, 4000002
CryoPlus 3, ställ 400003, 4000004
CryoPlus 4, ställ 4000001, 4000002, 40000379
CryoPlus 4, ställ 4000003, 4000004, 4000011
CryoPlus 4, ställ 4000005
Höjd (engelska) Exteriör:
3,5 tum
4 tum
5 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Höjd (engelska) Exteriör Förpackningsstorlek
10673175 CryoPlus 1 och 2, ställ 4000001, 4000002, 4000379 3,5 tum Varje
10192054 CryoPlus 1, ställ # 4000005 4 tum Varje
15104649 CryoPlus 1 och 2, ställ 4000003, 4000004, 4000011 5 tum Varje
10642425 CryoPlus 3, ställ 4000001, 4000002 3,5 tum Varje
17769518 CryoPlus 3, ställ 400003, 4000004 5 tum -
10556654 CryoPlus 4, ställ 4000001, 4000002, 40000379 3,5 tum Varje
15196395 CryoPlus 4, ställ 4000003, 4000004, 4000011 5 tum Varje
15865232 CryoPlus 4, ställ 4000005 4 tum -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 10673175 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 4000060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4440.00 SEK
    3744.04 SEK / Paket med 1
    Save 695.96 SEK
    15% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Införliva Thermo Scientific™ CryoPlus™ Vapor Phase Platform stigare och ramar med CryoPlus™ LN2 kryokonserveringssystem för en komplett lagringslösning.
Införliva Thermo Scientific™ CryoPlus™ Vapor Phase Platform stigare och ramar med CryoPlus™ LN2 kryokonserveringssystem för en komplett lagringslösning.
Vertikal
  • 5,0 tums riser för stativ modell nr. 4000011
Fyrkantig
  • 3,5 tums riser för stativ modell nr. 4000001
  • 3,5 tums riser för stativ modell nr. 4000002
  • 4,0 tums riser för stativ modell nr. 4000005
  • 5,0 tums riser för rack modell nr 4000003
  • 5,0 tums riser för stativ modell nr. 4000004
SUC-1 (Canister Cane Storage)
  • 3,5 tums riser för stativ modell nr. 4000379
Pilspets
  • 4,0 tums riser för stativ modell nr. 4000097
  • 4,0 tums riser för stativ modell nr. 4000100
  • 4,0 tums riser för stativ modell nr. 4000101
  • 4,0 tums riser för stativ modell nr. 4000108
  • 4,0 tums riser för stativ modell nr. 4000109
  • 4,0 tums riser för stativ modell nr. 4000110
  • 4,0 tums riser för stativ modell nr. 4000111
Ramar
  • Påsens kapacitet 50 ml, Fenwal 4R9951, 6 platser för kassetter
  • Påskapacitet, 250 ml, Fenwal 4R5461, 4 platser för kassetter
  • Påskapacitet, 500 ml, Fenwal 4R5462, 4 platser för kassetter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Riser
Kapacitet (metrisk) 500 mL
För användning med (utrustning) CryoPlus 1 och 2, ställ 4000001, 4000002, 4000379
Höjd (engelska) Exteriör 3,5 tum
Håller Rack
Rackkapacitet 2