Läs mer
Thermo Scientific™ CryoPlus™ Vapor Phase Platform Risers och ramar
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Införliva Thermo Scientific™ CryoPlus™ Vapor Phase Platform stigare och ramar med CryoPlus™ LN2 kryokonserveringssystem för en komplett lagringslösning.
Vertikal
- 5,0 tums riser för stativ modell nr. 4000011
Fyrkantig
- 3,5 tums riser för stativ modell nr. 4000001
- 3,5 tums riser för stativ modell nr. 4000002
- 4,0 tums riser för stativ modell nr. 4000005
- 5,0 tums riser för rack modell nr 4000003
- 5,0 tums riser för stativ modell nr. 4000004
SUC-1 (Canister Cane Storage)
- 3,5 tums riser för stativ modell nr. 4000379
Pilspets
- 4,0 tums riser för stativ modell nr. 4000097
- 4,0 tums riser för stativ modell nr. 4000100
- 4,0 tums riser för stativ modell nr. 4000101
- 4,0 tums riser för stativ modell nr. 4000108
- 4,0 tums riser för stativ modell nr. 4000109
- 4,0 tums riser för stativ modell nr. 4000110
- 4,0 tums riser för stativ modell nr. 4000111
Ramar
- Påsens kapacitet 50 ml, Fenwal 4R9951, 6 platser för kassetter
- Påskapacitet, 250 ml, Fenwal 4R5461, 4 platser för kassetter
- Påskapacitet, 500 ml, Fenwal 4R5462, 4 platser för kassetter
Specifikationer
Specifications
| Typ | Riser |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| För användning med (utrustning) | CryoPlus 3, ställ 400003, 4000004 |
| Höjd (engelska) Exteriör | 5 tum |
| Håller | Rack |
| Rackkapacitet | 3 |